Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other C5ORF60 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          C5orf60
          Gene Name:
          chromosome 5 open reading frame 60
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 179641542 - 179645167 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.558748
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 260037

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: C5orf60
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001142306.2 NP_001135778.1 6 1091
          NM_001305388.1 NP_001292317.1 6 1103
          NR_131066.1 6 1042
          XM_011534534.2 XP_011532836.1 5 1591
          XM_011534535.1 XP_011532837.1 5 1776
          GenBank mRNA AK093042.1 - 1 1581

          Back To Top

          추가 정보



          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0