Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 企業服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RGPD5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RGPD5 RGPD6 RGPD8
          Gene Name:
          RANBP2-like and GRIP domain containing 5
          RANBP2-like and GRIP domain containing 6
          RANBP2-like and GRIP domain containing 8
          Gene Aliases:
          BS-63, BS63, HEL161, RGP5
          RGP6, RGPD7, RanBP2L1, RanBP2L2
          RANBP2L1, RGP8, RanBP2alpha
          Chromosome Location:
          Chr.2: 109760592 - 109857691 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 110513802 - 110610903 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 112368369 - 112433645 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.469630
          Hs.535589
          Hs.469630
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID 262787

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RGPD5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005054.2 NP_005045.2 13 1867
          NM_032260.2 NP_115636.1 14 2323
          XM_006712794.3 XP_006712857.2 13 1898
          XM_017005080.1 XP_016860569.1 13 1887
          XM_017005081.1 XP_016860570.1 13 1898
          XM_017005082.1 XP_016860571.1 11 1569
          GenBank mRNA AL136868.1 - 14 2324
          EU794682.1 - 13 1867
          U64675.2 - 13 1867
          Gene Symbol: RGPD6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001037866.1 NP_001032955.1 14 2323
          NM_001123363.3 NP_001116835.1 14 2323
          XM_011511766.2 XP_011510068.1 13 1907
          XM_011511767.2 XP_011510069.1 13 1907
          XM_011511769.2 XP_011510071.1 13 1907
          XM_011511770.2 XP_011510072.1 13 1907
          XM_017004839.1 XP_016860328.1 13 1907
          XM_017004840.1 XP_016860329.1 13 1980
          XM_017004841.1 XP_016860330.1 13 2110
          XM_017004842.1 XP_016860331.1 13 1887
          XM_017004843.1 XP_016860332.1 13 1907
          XM_017004844.1 XP_016860333.1 11 1569
          GenBank mRNA AK056675.1 - 9 1181
          Gene Symbol: RGPD8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001164463.1 NP_001157935.1 13 1982
          XM_005263747.4 XP_005263804.1 13 1980
          XM_011511733.2 XP_011510035.1 13 1980
          XM_017004825.1 XP_016860314.1 13 1980
          XM_017004826.1 XP_016860315.1 13 1980

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein targeting to Golgi
          biological_process
          Ran GTPase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jww4n:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0