Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MICAL3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MICAL3
          Gene Name:
          microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 3
          Gene Aliases:
          MICAL-3
          Chromosome Location:
          Chr.22: 17787649 - 18024559 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.528024
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 263728

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MICAL3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_015241.2 NP_056056.2 32 7214
          XM_005261262.3 XP_005261319.1 32 7044
          XM_011546137.2 XP_011544439.1 40 7665
          XM_011546139.2 XP_011544441.1 39 7614
          XM_011546142.2 XP_011544444.1 38 7563
          XM_017028865.1 XP_016884354.1 40 8183
          XM_017028866.1 XP_016884355.1 40 7989
          XM_017028867.1 XP_016884356.1 40 9106
          XM_017028868.1 XP_016884357.1 40 7835
          XM_017028869.1 XP_016884358.1 40 7580
          XM_017028870.1 XP_016884359.1 40 7581
          XM_017028871.1 XP_016884360.1 40 7662
          XM_017028872.1 XP_016884361.1 39 7614
          XM_017028873.1 XP_016884362.1 39 7602
          XM_017028874.1 XP_016884363.1 39 7581
          XM_017028875.1 XP_016884364.1 39 7557
          XM_017028876.1 XP_016884365.1 39 7527
          XM_017028877.1 XP_016884366.1 38 7464
          XM_017028878.1 XP_016884367.1 37 7350
          XM_017028879.1 XP_016884368.1 35 7209
          XM_017028880.1 XP_016884369.1 35 7532
          XM_017028881.1 XP_016884370.1 35 7379
          XM_017028882.1 XP_016884371.1 34 7146
          XM_017028883.1 XP_016884372.1 39 7328
          XM_017028884.1 XP_016884373.1 36 7658
          XM_017028885.1 XP_016884374.1 20 5250
          XM_017028886.1 XP_016884375.1 20 5098
          GenBank mRNA AB020626.1 - 12 3822
          AK126925.1 - 5 2100
          BC006562.2 - 7 1988
          BC047315.1 - 1 285

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          cytoskeleton organization
          actin filament depolymerization
          oxidation-reduction process
          actin binding
          zinc ion binding
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, NAD(P)H as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          Rab GTPase binding
          FAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wf5dr:80/100.66.77.5:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0