Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ANKRD36 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ANKRD36 ANKRD36B ANKRD36C
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 36
          ankyrin repeat domain 36B
          ankyrin repeat domain 36C
          Gene Aliases:
          UNQ2430
          KIAA1641
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 97113186 - 97264521 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 97492663 - 97590245 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 95849548 - 95992320 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.541894
          Hs.532921
          Hs.646318
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID 270443

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ANKRD36
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001164315.1 NP_001157787.1 71 4920
          XM_006712514.3 XP_006712577.1 71 5152
          XM_011511130.1 XP_011509432.1 71 5152
          XM_017004009.1 XP_016859498.1 71 5152
          XM_017004010.1 XP_016859499.1 71 5149
          XM_017004011.1 XP_016859500.1 69 5050
          XM_017004012.1 XP_016859501.1 69 5050
          XM_017004013.1 XP_016859502.1 69 5050
          XM_017004014.1 XP_016859503.1 69 5050
          XM_017004015.1 XP_016859504.1 69 5050
          XM_017004016.1 XP_016859505.1 69 5050
          XM_017004017.1 XP_016859506.1 69 5050
          XM_017004018.1 XP_016859507.1 69 5050
          XM_017004019.1 XP_016859508.1 69 5050
          XM_017004020.1 XP_016859509.1 69 5050
          XM_017004021.1 XP_016859510.1 69 5050
          XM_017004022.1 XP_016859511.1 69 5050
          XM_017004023.1 XP_016859512.1 69 5050
          XM_017004024.1 XP_016859513.1 70 5014
          XM_017004025.1 XP_016859514.1 67 4948
          XM_017004026.1 XP_016859515.1 67 4948
          XM_017004027.1 XP_016859516.1 67 4948
          XM_017004028.1 XP_016859517.1 67 4948
          XM_017004029.1 XP_016859518.1 67 4948
          XM_017004030.1 XP_016859519.1 67 4948
          XM_017004031.1 XP_016859520.1 67 4948
          XM_017004032.1 XP_016859521.1 67 4948
          XM_017004033.1 XP_016859522.1 67 4948
          XM_017004034.1 XP_016859523.1 67 4948
          XM_017004035.1 XP_016859524.1 67 4948
          XM_017004036.1 XP_016859525.1 67 4948
          XM_017004037.1 XP_016859526.1 67 4948
          XM_017004038.1 XP_016859527.1 67 4948
          XM_017004039.1 XP_016859528.1 65 4846
          XM_017004040.1 XP_016859529.1 65 4846
          XM_017004041.1 XP_016859530.1 65 4846
          XM_017004042.1 XP_016859531.1 65 4846
          XM_017004043.1 XP_016859532.1 65 4846
          XM_017004044.1 XP_016859533.1 63 4744
          XM_017004045.1 XP_016859534.1 63 4744
          XM_017004046.1 XP_016859535.1 69 4907
          XM_017004047.1 XP_016859536.1 68 4839
          XM_017004048.1 XP_016859537.1 67 4766
          XM_017004049.1 XP_016859538.1 69 4941
          XM_017004050.1 XP_016859539.1 54 3345
          XM_017004051.1 XP_016859540.1 52 3559
          GenBank mRNA AB046861.1 - 13 1818
          AF543495.1 - 3 361
          AK090926.1 - 1 12
          BC146835.1 - 13 1829 8860491
          Gene Symbol: ANKRD36B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_025190.3 NP_079466.3 39 3192
          XM_005263995.4 XP_005264052.1 39 3472
          XM_006712661.1 XP_006712724.1 39 3472
          XM_017004578.1 XP_016860067.1 39 3469
          XM_017004579.1 XP_016860068.1 37 3370
          XM_017004580.1 XP_016860069.1 37 3370
          XM_017004581.1 XP_016860070.1 37 3370
          XM_017004582.1 XP_016860071.1 37 3370
          XM_017004583.1 XP_016860072.1 38 3334
          XM_017004584.1 XP_016860073.1 33 3166
          XM_017004585.1 XP_016860074.1 37 3227
          XM_017004586.1 XP_016860075.1 34 2213
          XM_017004587.1 XP_016860076.1 38 3401
          XM_017004588.1 XP_016860077.1 37 3266
          XM_017004589.1 XP_016860078.1 36 3159
          XM_017004590.1 XP_016860079.1 35 3086
          XM_017004591.1 XP_016860080.1 21 3190
          XM_017004592.1 XP_016860081.1 40 3516
          XM_017004593.1 XP_016860082.1 38 3322
          XM_017004594.1 XP_016860083.1 37 3215
          XM_017004595.1 XP_016860084.1 38 3271
          GenBank mRNA CA394381.1 - 4 568
          Gene Symbol: ANKRD36C
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001310154.1 NP_001297083.1 84 5897
          GenBank mRNA AK123626.1 - 31 2745

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding
          ion channel inhibitor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8fhbl:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0