Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TTN SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Ttn
Gene Name:
titin
Gene Aliases:
1100001C23Rik, 2310036G12Rik, 2310057K23Rik, 2310074I15Rik, AF006999, AV006427, D330041I19Rik, D830007G01Rik, L56, mdm, shru
Chromosome Location:
Chr.2: 76703980 - 76982557 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.373672
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
282820
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Ttn
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_011652.3
NP_035782.3
25
4599
NM_028004.2
NP_082280.2
24
4461
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
in utero embryonic development
heart morphogenesis
cardiac muscle hypertrophy
muscle contraction
adult heart development
peptidyl-tyrosine phosphorylation
ventricular system development
skeletal muscle thin filament assembly
skeletal muscle myosin thick filament assembly
detection of muscle stretch
forward locomotion
sarcomere organization
regulation of protein kinase activity
cardiac muscle fiber development
sarcomerogenesis
regulation of catalytic activity
response to calcium ion
striated muscle cell development
cardiac myofibril assembly
cardiac muscle tissue morphogenesis
cardiac muscle contraction
heart growth
protease binding
protein serine/threonine kinase activity
protein tyrosine kinase activity
structural constituent of cytoskeleton
calcium ion binding
protein binding
calmodulin binding
structural constituent of muscle
enzyme binding
protein kinase binding
telethonin binding
identical protein binding
actinin binding
protein self-association
actin filament binding
muscle alpha-actinin binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0