Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PIK3R1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PIK3R1
          Gene Name:
          phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1
          Gene Aliases:
          AGM7, GRB1, IMD36, p85, p85-ALPHA
          Chromosome Location:
          Chr.5: 68215737 - 68301821 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.132225
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 288639

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PIK3R1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001242466.1 NP_001229395.1 9 4175
          NM_181504.3 NP_852556.2 10 4312
          NM_181523.2 NP_852664.1 16 5612
          NM_181524.1 NP_852665.1 10 4444
          XM_005248542.3 XP_005248599.1 16 5635
          XM_011543493.2 XP_011541795.1 15 5265
          XM_017009585.1 XP_016865074.1 16 6404
          XM_017009586.1 XP_016865075.1 15 5225
          GenBank mRNA BE888150.1 - 1 327

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular glucose homeostasis
          negative regulation of cell-matrix adhesion
          protein phosphorylation
          phosphatidylinositol biosynthetic process
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          insulin receptor signaling pathway
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          viral process
          platelet activation
          B cell differentiation
          positive regulation of cell migration
          T cell costimulation
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          cellular response to insulin stimulus
          positive regulation of RNA splicing
          cellular response to UV
          response to endoplasmic reticulum stress
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis
          ERBB2 signaling pathway
          positive regulation of transcription factor import into nucleus
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          negative regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of glucose import
          phosphatidylinositol phosphorylation
          insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          protein stabilization
          T cell receptor signaling pathway
          leukocyte migration
          regulation of stress fiber assembly
          NFAT protein import into nucleus
          growth hormone receptor signaling pathway
          positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response
          positive regulation of glucose import in response to insulin stimulus
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity
          insulin receptor binding
          insulin-like growth factor receptor binding
          neurotrophin TRKA receptor binding
          protein binding
          transcription factor binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          protein phosphatase binding
          phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity
          phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding
          ErbB-3 class receptor binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          insulin binding
          insulin receptor substrate binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
          1-phosphatidylinositol-3-kinase regulator activity
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mvsjq:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0