Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DRD4 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
DRD4
Gene Name:
dopamine receptor D4
Gene Aliases:
D4DR
Chromosome Location:
Chr.11: 637305 - 640706 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.99922
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
289176
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: DRD4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000797.3
NP_000788.2
2
367
GenBank mRNA
EU432112.1
-
2
367
L12398.1
-
2
367
S76942.1
-
2
354
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_012944, XM_006230521, XM_006230522, M84009.
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_007878, BC016086, AK044436, BC051421, AK044379.
Set Membership:
G-protein coupled receptor
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
activation of MAPK activity
behavioral fear response
synaptic transmission, dopaminergic
response to amphetamine
cellular calcium ion homeostasis
negative regulation of adenylate cyclase activity
adenylate cyclase-inhibiting dopamine receptor signaling pathway
dopamine receptor signaling pathway
short-term memory
circadian rhythm
adult locomotory behavior
olfactory learning
photoperiodism
negative regulation of cAMP biosynthetic process
positive regulation of sodium:proton antiporter activity
positive regulation of kinase activity
response to histamine
social behavior
regulation of dopamine metabolic process
dopamine metabolic process
fear response
regulation of circadian rhythm
regulation of neurotransmitter secretion
behavioral response to cocaine
behavioral response to ethanol
response to steroid hormone
arachidonic acid secretion
negative regulation of protein secretion
regulation of calcium-mediated signaling
positive regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission
retina development in camera-type eye
inhibitory postsynaptic potential
positive regulation of penile erection
negative regulation of voltage-gated calcium channel activity
positive regulation of excitatory postsynaptic potential
dopamine neurotransmitter receptor activity, coupled via Gs
dopamine neurotransmitter receptor activity, coupled via Gi/Go
dopamine neurotransmitter receptor activity
protein binding
drug binding
potassium channel regulator activity
SH3 domain binding
dopamine binding
identical protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jww4n:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0