Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MYT1L SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MYT1L
Gene Name:
myelin transcription factor 1 like
Gene Aliases:
MRD39, NZF1, ZC2H2C2, ZC2HC4B
Chromosome Location:
Chr.2: 1789113 - 2331388 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.434418
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
289730
Size
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MYT1L
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001303052.1
NP_001289981.1
9, 10
1378
NM_015025.3
NP_055840.2
9, 10
1378
XM_011510318.1
XP_011508620.1
9, 10
1440
XM_011510319.1
XP_011508621.1
9, 10
1550
XM_011510320.2
XP_011508622.1
9, 10
1481
XM_011510321.2
XP_011508623.1
9, 10
1431
XM_011510322.2
XP_011508624.1
9, 10
1244
XM_011510323.1
XP_011508625.1
8, 9
1163
XM_011510324.1
XP_011508626.1
9, 10
1440
XM_011510325.1
XP_011508627.1
9, 10
1440
XM_011510326.1
XP_011508628.1
9, 10
1440
XM_011510327.1
XP_011508629.1
9, 10
1440
XM_011510328.2
XP_011508630.1
9, 10
1440
XM_011510331.2
XP_011508633.1
9, 10
1440
XM_011510332.2
XP_011508634.1
9, 10
1440
XM_017003604.1
XP_016859093.1
10, 11
1529
XM_017003605.1
XP_016859094.1
9, 10
1108
XM_017003606.1
XP_016859095.1
9, 10
1550
XM_017003607.1
XP_016859096.1
9, 10
1481
XM_017003608.1
XP_016859097.1
9, 10
1440
XM_017003609.1
XP_016859098.1
9, 10
1425
XM_017003610.1
XP_016859099.1
10, 11
1524
XM_017003611.1
XP_016859100.1
9, 10
1440
XM_017003612.1
XP_016859101.1
9, 10
1550
XM_017003613.1
XP_016859102.1
9, 10
1550
XM_017003614.1
XP_016859103.1
9, 10
1389
XM_017003615.1
XP_016859104.1
9, 10
1440
XM_017003616.1
XP_016859105.1
9, 10
1440
XM_017003617.1
XP_016859106.1
9, 10
1440
XM_017003618.1
XP_016859107.1
9, 10
1440
XM_017003619.1
XP_016859108.1
9, 10
1550
XM_017003620.1
XP_016859109.1
2, 3
430
XM_017003621.1
XP_016859110.1
9, 10
1440
XM_017003622.1
XP_016859111.1
9, 10
1440
GenBank mRNA
AB029029.2
-
10, 11
1163
AF036943.1
-
9, 10
1273
AK299571.1
-
5, 6
595
AK307797.1
-
9, 10
1376
BC031690.1
-
1, 2
127
BC137272.1
-
9, 10
1181
9021269
BC137273.1
-
9, 10
1181
9021270
BC150281.1
-
10, 11
1163
9007267
BF530661.1
-
127
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
zinc finger transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
nervous system development
cell differentiation
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
zinc ion binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-phvst:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0