Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AXL SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AXL
          Gene Name:
          AXL receptor tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          ARK, JTK11, Tyro7, UFO
          Chromosome Location:
          Chr.19: 41219199 - 41261767 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.590970
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 29373

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AXL
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001699.5 NP_001690.2 2 295
          NM_021913.4 NP_068713.2 2 295
          GenBank mRNA AK310881.1 - 2 116
          AL556721.3 - 2 291
          BC032229.1 - 2 266 5205825
          DA478638.1 - 2 152
          HY045208.1 - 2 270
          M76125.1 - 2 259
          S65125.1 - 2 136
          X57019.1 - 2 136

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          natural killer cell differentiation
          positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          blood vessel remodeling
          phagocytosis
          inflammatory response
          signal transduction
          spermatogenesis
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          forebrain cell migration
          platelet activation
          cellular response to extracellular stimulus
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          secretion by cell
          erythrocyte homeostasis
          substrate adhesion-dependent cell spreading
          cellular response to interferon-alpha
          ovulation cycle
          apoptotic cell clearance
          protein kinase B signaling
          negative regulation of neuron apoptotic process
          innate immune response
          viral entry into host cell
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          cell maturation
          positive regulation of pinocytosis
          negative regulation of lymphocyte activation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          vagina development
          cellular response to lipopolysaccharide
          dendritic cell differentiation
          negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          virus receptor activity
          phosphatidylserine binding
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-26zf6:80/100.66.76.212:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0