Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other RFWD2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
RFWD2
Gene Name:
ring finger and WD repeat domain 2
Gene Aliases:
COP1, RNF200
Chromosome Location:
Chr.1: 175944826 - 176207279 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.523744
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
30018
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: RFWD2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001001740.3
NP_001001740.1
3
769
NM_001286644.1
NP_001273573.1
3
769
NM_022457.6
NP_071902.2
3
769
XM_005245447.2
XP_005245504.1
3
804
XM_005245448.2
XP_005245505.1
3
804
XM_006711487.2
XP_006711550.1
3
804
XM_011509881.1
XP_011508183.1
3
804
XM_017002059.1
XP_016857548.1
3
804
XM_017002060.1
XP_016857549.1
3
804
XM_017002061.1
XP_016857550.1
3
804
XM_017002062.1
XP_016857551.1
3
804
XM_017002063.1
XP_016857552.1
3
804
XM_017002064.1
XP_016857553.1
3
804
XM_017002065.1
XP_016857554.1
3
804
XM_017002066.1
XP_016857555.1
3
804
XM_017002067.1
XP_016857556.1
3
804
XM_017002068.1
XP_016857557.1
3
804
XM_017002071.1
XP_016857560.1
2
96
XM_017002073.1
XP_016857562.1
2
96
XM_017002075.1
XP_016857564.1
3
230
XM_017002078.1
XP_016857567.1
3
158
XM_017002079.1
XP_016857568.1
3
585
GenBank mRNA
AF508940.1
-
3
503
AF527539.1
-
3
766
AK001278.1
-
2
68
AK314750.1
-
3
701
AY509921.1
-
3
503
BC020845.1
-
3
676
BC039723.1
-
3
216
BC094728.1
-
3
757
5271629
KJ534928.1
-
3
503
KJ534929.1
-
3
503
KJ534930.1
-
3
503
KJ534931.1
-
3
503
KJ534932.1
-
3
503
KJ534992.1
-
3
503
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: XM_006250116, XM_006250114, XM_006250113, XM_006250115.
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_011931, AF151110, BC158002, BC082804.
Panther Classification:
Molecular Function -
ubiquitin-protein ligase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
response to ionizing radiation
protein ubiquitination
positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
ubiquitin protein ligase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline