Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATG3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATG3
          Gene Name:
          autophagy related 3
          Gene Aliases:
          APG3, APG3-LIKE, APG3L, PC3-96
          Chromosome Location:
          Chr.3: 112532507 - 112561963 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.477126
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 30042

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATG3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001278712.1 NP_001265641.1 4 635
          NM_022488.4 NP_071933.2 4 635
          XM_011513074.1 XP_011511376.1 4 245
          GenBank mRNA AB079384.1 - 4 200
          AF202092.1 - 4 215
          AK307432.1 - 4 185
          AK308919.1 - 4 596
          AL137515.1 - 4 335
          AW408464.1 - 4 542
          BC002830.1 - 4 593 3633903
          BC024221.2 - 4 310 3938447

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autophagosome assembly
          mitophagy
          cellular protein modification process
          protein targeting to membrane
          macroautophagy
          protein ubiquitination
          mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process
          nucleophagy
          regulation of cilium assembly
          protein binding
          ligase activity
          Atg8 ligase activity
          Atg12 transferase activity
          ubiquitin-like protein transferase activity
          enzyme binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0