Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ITCH SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ITCH
          Gene Name:
          itchy E3 ubiquitin protein ligase
          Gene Aliases:
          ADMFD, AIF4, AIP4, NAPP1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 34363235 - 34511773 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.632272
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 33344

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ITCH
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001257137.2 NP_001244066.1 6 591
          NM_001257138.2 NP_001244067.1 5 449
          NM_001324197.1 NP_001311126.1 6 612
          NM_001324198.1 NP_001311127.1 6 612
          NM_031483.6 NP_113671.3 6 591
          XM_005260570.1 XP_005260627.1 6 553
          XM_011529079.1 XP_011527381.1 4 377
          XM_017028089.1 XP_016883578.1 5 424
          XM_017028090.1 XP_016883579.1 7 667
          XM_017028091.1 XP_016883580.1 5 462
          XM_017028092.1 XP_016883581.1 7 667
          GenBank mRNA AB056663.2 - 6 501
          AF095745.1 - 4 384
          AK297809.1 - 6 409
          AK304090.1 - 5 408
          AK315212.1 - 6 550
          AL705688.1 - 6 592
          BC011571.1 - 6 514 4560366

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          positive regulation of T cell anergy
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          apoptotic process
          inflammatory response
          Notch signaling pathway
          protein ubiquitination
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of type I interferon production
          protein K29-linked ubiquitination
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of apoptotic process
          innate immune response
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of JNK cascade
          negative regulation of alpha-beta T cell proliferation
          viral entry into host cell
          negative regulation of defense response to virus
          defense response to virus
          nucleotide-binding oligomerization domain containing signaling pathway
          protein K63-linked ubiquitination
          protein K48-linked ubiquitination
          regulation of protein deubiquitination
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          ligase activity
          ubiquitin-like protein transferase activity
          ribonucleoprotein complex binding
          CXCR chemokine receptor binding
          ubiquitin protein ligase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-9rjdb:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline