Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other WDR20 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          WDR20
          Gene Name:
          WD repeat domain 20
          Gene Aliases:
          DMR
          Chromosome Location:
          Chr.14: 102139518 - 102224686 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.36859
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 37342

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: WDR20
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001242414.1 NP_001229343.1 3 539
          NM_001242416.1 NP_001229345.1 2 526
          NM_001242417.1 NP_001229346.1 4 802
          NM_001242418.1 NP_001229347.1 3 745
          NM_144574.3 NP_653175.2 3 709
          NM_181291.2 NP_851808.1 3 709
          NM_181308.2 NP_851825.1 2 526
          XM_006720308.1 XP_006720371.1 2 518
          XM_006720309.1 XP_006720372.1 3 492
          XM_006720310.1 XP_006720373.1 3 453
          XM_006720311.1 XP_006720374.1 2 282
          XM_011537335.2 XP_011535637.1 4 821
          XM_011537336.2 XP_011535638.1 4 821
          XM_011537337.2 XP_011535639.1 4 821
          XM_011537338.1 XP_011535640.1 4 768
          XM_011537339.2 XP_011535641.1 4 821
          XM_011537340.2 XP_011535642.1 4 821
          XM_011537341.2 XP_011535643.1 3 727
          XM_011537343.1 XP_011535645.1 5 796
          XM_011537344.2 XP_011535646.1 4 714
          XM_011537345.1 XP_011535647.1 3 492
          XM_011537346.1 XP_011535648.1 3 518
          XM_011537347.1 XP_011535649.1 4 516
          XM_017021766.1 XP_016877255.1 4 768
          XM_017021767.1 XP_016877256.1 3 727
          XM_017021768.1 XP_016877257.1 3 742
          XM_017021770.1 XP_016877259.1 3 742
          XM_017021771.1 XP_016877260.1 4 777
          XM_017021772.1 XP_016877261.1 4 530
          XM_017021773.1 XP_016877262.1 5 623
          XM_017021774.1 XP_016877263.1 4 572
          XM_017021775.1 XP_016877264.1 4 578
          XM_017021776.1 XP_016877265.1 3 492
          XM_017021777.1 XP_016877266.1 3 460
          XM_017021778.1 XP_016877267.1 4 572
          XM_017021779.1 XP_016877268.1 2 282
          XM_017021780.1 XP_016877269.1 4 693
          XM_017021785.1 XP_016877274.1 4 768
          GenBank mRNA AB209148.1 - 1 4798
          AF327354.1 - 3 634
          AK056330.1 - 3 451
          AK090978.1 - 3 480
          AK225852.1 - 2 485
          AK297727.1 - 4 740
          AL832242.1 - 3 478
          AL832500.1 - 3 684
          BC028387.2 - 3 668 4823662
          BX248274.1 - 2 428

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001100894, XM_006240586, XM_008764934, XM_008764933, XM_006240585, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_027149, BC026761, AK136417, AK052481, AK145389, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-kkdxm:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0