Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KCNAB1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KCNAB1
          Gene Name:
          potassium voltage-gated channel subfamily A member regulatory beta subunit 1
          Gene Aliases:
          AKR6A3, KCNA1B, KV-BETA-1, Kvb1.3, hKvBeta3, hKvb3
          Chromosome Location:
          Chr.3: 156118211 - 156540603 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654519
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 40628

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KCNAB1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001308217.1 NP_001295146.1 3 412
          NM_001308222.1 NP_001295151.1 3 1165
          NM_003471.3 NP_003462.2 3 532
          NM_172159.3 NP_751891.1 3 1215
          NM_172160.2 NP_751892.1 3 412
          XM_011513115.2 XP_011511417.1 3 125
          XM_017007171.1 XP_016862660.1 3 202
          XM_017007172.1 XP_016862661.1 3 1418
          XM_017007174.1 XP_016862663.1 3 398
          GenBank mRNA AK057059.1 - 3 948
          AK127240.1 - 3 1145
          AK292693.1 - 3 398
          AK292999.1 - 3 464
          AK303287.1 - 3 382
          AY780786.1 - 3 294
          BC043166.2 - 3 1165 5286833
          DA408045.1 - 3 510
          DC410397.1 - 3 412
          L39833.1 - 3 403
          L47665.1 - 3 401
          U16953.1 - 3 382
          U17968.1 - 3 307
          U33428.1 - 3 321

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_017303, XM_008761046, BC089219, X70662, U17967.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          potassium ion transport
          brain development
          heart development
          skeletal muscle tissue development
          learning or memory
          myoblast differentiation
          oxidation-reduction process
          diaphragm development
          potassium ion transmembrane transport
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          regulation of delayed rectifier potassium channel activity
          negative regulation of delayed rectifier potassium channel activity
          aldo-keto reductase (NADP) activity
          voltage-gated potassium channel activity
          potassium channel regulator activity
          ion channel binding
          NADPH binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0