Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ST3GAL3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ST3GAL3
          Gene Name:
          ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3
          Gene Aliases:
          EIEE15, MRT12, SIAT6, ST3GALII, ST3GalIII, ST3N
          Chromosome Location:
          Chr.1: 43707497 - 43931165 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.597915
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 41494

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ST3GAL3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001270459.1 NP_001257388.1 12 1613
          NM_001270460.1 NP_001257389.1 11 1610
          NM_001270461.1 NP_001257390.1 9 1361
          NM_001270462.1 NP_001257391.1 8 1268
          NM_001270463.1 NP_001257392.1 8 1219
          NM_001270464.1 NP_001257393.1 8 1174
          NM_001270465.1 NP_001257394.1 8 1245
          NM_001270466.1 NP_001257395.1 5 919
          NM_006279.3 NP_006270.1 12 1703
          NM_174963.3 NP_777623.2 13 1910
          NM_174964.2 NP_777624.1 12 1748
          NM_174965.2 NP_777625.1 7 1107
          NM_174966.2 NP_777626.1 10 1409
          NM_174967.2 NP_777627.1 7 1062
          NM_174968.3 NP_777628.2 13 1865
          NM_174969.2 NP_777629.1 11 1655
          NM_174970.2 NP_777630.1 6 1014
          NM_174971.3 NP_777631.2 12 1817
          NR_073016.1 12 1735
          NR_073017.1 10 1612
          NR_073018.1 11 1582
          NR_073019.1 9 1551
          NR_073020.1 10 1468
          NR_073021.1 10 1396
          NR_073023.1 9 1356
          XM_006710825.3 XP_006710888.1 13 1935
          XM_006710827.3 XP_006710890.1 12 1853
          XM_006710828.3 XP_006710891.1 14 2075
          XM_011541974.2 XP_011540276.1 14 2063
          XM_011541976.2 XP_011540278.1 13 2015
          XM_011541977.2 XP_011540279.1 13 1946
          XM_011541980.2 XP_011540282.1 10 2166
          XM_011541981.2 XP_011540283.1 11 1618
          XM_011541983.2 XP_011540285.1 14 2210
          XM_011541987.2 XP_011540289.1 14 2074
          XM_011541988.2 XP_011540290.1 9 2091
          XM_017002109.1 XP_016857598.1 14 2171
          XM_017002111.1 XP_016857600.1 14 2164
          XM_017002112.1 XP_016857601.1 14 2160
          XM_017002113.1 XP_016857602.1 12 1783
          XM_017002114.1 XP_016857603.1 14 2176
          XM_017002115.1 XP_016857604.1 13 2027
          XM_017002116.1 XP_016857605.1 13 1998
          XM_017002117.1 XP_016857606.1 11 1573
          XM_017002118.1 XP_016857607.1 10 1456
          XM_017002119.1 XP_016857608.1 13 1877
          XM_017002120.1 XP_016857609.1 13 1875
          XM_017002121.1 XP_016857610.1 11 1668
          XM_017002122.1 XP_016857611.1 13 2034
          GenBank mRNA AY051143.1 - 11 1640
          BC050380.1 - 12 1687 5769575

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ganglioside biosynthetic process
          oligosaccharide metabolic process
          O-glycan processing
          keratan sulfate biosynthetic process
          protein N-linked glycosylation via asparagine
          sialylation
          beta-galactoside (CMP) alpha-2,3-sialyltransferase activity
          N-acetyllactosaminide alpha-2,3-sialyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-zl7kt:80/100.66.73.1:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0