Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ST3GAL3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ST3GAL3
Gene Name:
ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3
Gene Aliases:
EIEE15, MRT12, SIAT6, ST3GALII, ST3GalIII, ST3N
Chromosome Location:
Chr.1: 43707497 - 43931165 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.597915
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
41574
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ST3GAL3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001270459.1
NP_001257388.1
12
1901
NM_001270460.1
NP_001257389.1
11
1898
NM_001270461.1
NP_001257390.1
9
1649
NM_001270462.1
NP_001257391.1
8
1556
NM_001270463.1
NP_001257392.1
8
1507
NM_001270464.1
NP_001257393.1
8
1462
NM_001270465.1
NP_001257394.1
8
1533
NM_001270466.1
NP_001257395.1
5
1207
NM_006279.3
NP_006270.1
12
1991
NM_174963.3
NP_777623.2
13
2198
NM_174964.2
NP_777624.1
12
2036
NM_174965.2
NP_777625.1
7
1395
NM_174966.2
NP_777626.1
10
1697
NM_174967.2
NP_777627.1
7
1350
NM_174968.3
NP_777628.2
13
2153
NM_174969.2
NP_777629.1
11
1943
NM_174970.2
NP_777630.1
6
1302
NM_174971.3
NP_777631.2
12
2105
NR_073016.1
12
2023
NR_073017.1
10
1900
NR_073018.1
11
1870
NR_073019.1
9
1839
NR_073020.1
10
1756
NR_073021.1
10
1684
NR_073023.1
9
1644
XM_006710825.3
XP_006710888.1
13
2223
XM_006710827.3
XP_006710890.1
12
2141
XM_006710828.3
XP_006710891.1
14
2363
XM_011541974.2
XP_011540276.1
14
2351
XM_011541976.2
XP_011540278.1
13
2303
XM_011541977.2
XP_011540279.1
13
2234
XM_011541980.2
XP_011540282.1
10
2454
XM_011541981.2
XP_011540283.1
11
1906
XM_011541983.2
XP_011540285.1
14
2498
XM_011541987.2
XP_011540289.1
14
2362
XM_011541988.2
XP_011540290.1
9
2379
XM_017002109.1
XP_016857598.1
14
2459
XM_017002111.1
XP_016857600.1
14
2452
XM_017002112.1
XP_016857601.1
14
2448
XM_017002113.1
XP_016857602.1
12
2071
XM_017002114.1
XP_016857603.1
14
2464
XM_017002115.1
XP_016857604.1
13
2315
XM_017002116.1
XP_016857605.1
13
2286
XM_017002117.1
XP_016857606.1
11
1861
XM_017002118.1
XP_016857607.1
10
1744
XM_017002119.1
XP_016857608.1
13
2165
XM_017002120.1
XP_016857609.1
13
2163
XM_017002121.1
XP_016857610.1
11
1956
XM_017002122.1
XP_016857611.1
13
2322
GenBank mRNA
AY051143.1
-
11
1927
BC050380.1
-
12
1975
5769575
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
transferase
metabolite interconversion enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ganglioside biosynthetic process
oligosaccharide metabolic process
O-glycan processing
keratan sulfate biosynthetic process
protein N-linked glycosylation via asparagine
sialylation
beta-galactoside (CMP) alpha-2,3-sialyltransferase activity
N-acetyllactosaminide alpha-2,3-sialyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0