Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NR1H2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NR1H2
          Gene Name:
          nuclear receptor subfamily 1 group H member 2
          Gene Aliases:
          LXR-b, LXRB, NER, NER-I, RIP15, UNR
          Chromosome Location:
          Chr.19: 50376423 - 50383028 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.432976
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 42238

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NR1H2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_007121.5 NP_009052.3 5, 6 760
          GenBank mRNA AB307697.1 - 3, 4 479
          AK290855.1 - 5, 6 691
          BC007790.1 - 5, 6 627 3636961
          BC033500.1 - 5, 6 678 5178510
          BC047750.2 - 5, 6 714 6469687
          BC074500.1 - 5, 6 695 5211737
          CR456706.1 - 3, 4 479
          CR749648.1 - 5, 6 710
          HQ692835.1 - 3, 4 479
          U07132.1 - 5, 6 723
          U14534.1 - 3, 4 461

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of triglyceride biosynthetic process
          positive regulation of cholesterol efflux
          positive regulation of lipid storage
          negative regulation of cholesterol storage
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          negative regulation of lipid transport
          positive regulation of cholesterol transport
          cholesterol homeostasis
          steroid hormone mediated signaling pathway
          cellular lipid metabolic process
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          negative regulation of proteolysis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          retinoic acid receptor signaling pathway
          negative regulation of pinocytosis
          positive regulation of lipoprotein lipase activity
          negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          positive regulation of high-density lipoprotein particle assembly
          positive regulation of pancreatic juice secretion
          positive regulation of secretion of lysosomal enzymes
          regulation of cholesterol homeostasis
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific transcription regulatory region DNA binding
          DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          protein binding
          zinc ion binding
          apolipoprotein A-I receptor binding
          retinoid X receptor binding
          ATPase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0