Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GATA3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GATA3
          Gene Name:
          GATA binding protein 3
          Gene Aliases:
          HDR, HDRS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 8045421 - 8075201 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.524134
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 43336

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GATA3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001002295.1 NP_001002295.1 2 700
          NM_002051.2 NP_002042.1 2 700
          XM_005252442.2 XP_005252499.1 2 682
          XM_005252443.4 XP_005252500.1 2 607
          GenBank mRNA AK298213.1 - 2 589
          BC003070.2 - 2 594 3504200
          BC006793.1 - 2 702 2985843
          M69106.1 - 1 262
          X55037.1 - 1 267
          X55122.1 - 1 341
          X58072.1 - 1 294

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          in utero embryonic development
          cell fate determination
          neuron migration
          type IV hypersensitivity
          kidney development
          mesonephros development
          lens development in camera-type eye
          pro-T cell differentiation
          aortic valve morphogenesis
          cardiac right ventricle morphogenesis
          ventricular septum development
          chromatin remodeling
          transcription from RNA polymerase II promoter
          defense response
          humoral immune response
          signal transduction
          axon guidance
          heart development
          blood coagulation
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          response to virus
          anatomical structure morphogenesis
          post-embryonic development
          organ morphogenesis
          positive regulation of signal transduction
          response to gamma radiation
          positive regulation of endothelial cell migration
          regulation of neuron projection development
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          erythrocyte differentiation
          TOR signaling
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          negative regulation of mammary gland epithelial cell proliferation
          embryonic hemopoiesis
          cellular response to interferon-alpha
          ureter maturation
          parathyroid hormone secretion
          regulation of cytokine biosynthetic process
          norepinephrine biosynthetic process
          inner ear morphogenesis
          response to drug
          regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          regulation of neuron apoptotic process
          ear development
          response to estrogen
          thymic T cell selection
          T-helper 2 cell differentiation
          innate immune response
          cell fate commitment
          response to ethanol
          positive regulation of T cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          negative regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell maturation
          sympathetic nervous system development
          thymus development
          digestive tract development
          developmental growth
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          negative regulation of inflammatory response
          T cell receptor signaling pathway
          regulation of histone H3-K4 methylation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          parathyroid gland development
          pharyngeal system development
          uterus development
          mesenchymal to epithelial transition
          mast cell differentiation
          ureteric bud formation
          regulation of histone H3-K27 methylation
          canonical Wnt signaling pathway involved in metanephric kidney development
          cellular response to interleukin-4
          cellular response to tumor necrosis factor
          positive regulation of histone H3-K14 acetylation
          otic vesicle development
          cellular response to BMP stimulus
          positive regulation of ureteric bud formation
          nephric duct morphogenesis
          nephric duct formation
          regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation
          interleukin-4 secretion
          interferon-gamma secretion
          lymphocyte migration
          negative regulation of DNA demethylation
          regulation of establishment of cell polarity
          negative regulation of cell motility
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production
          negative regulation of cell proliferation involved in mesonephros development
          positive regulation of thyroid hormone generation
          positive regulation of histone H3-K9 acetylation
          positive regulation of interleukin-5 secretion
          positive regulation of interleukin-13 secretion
          positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          regulation of cellular response to X-ray
          negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in ureteric bud formation
          negative regulation of glial cell-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway involved in ureteric bud formation
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          core promoter sequence-specific DNA binding
          nucleic acid binding transcription factor activity
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription factor binding
          enhancer sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          interleukin-2 receptor binding
          protein binding
          transcription factor binding
          zinc ion binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein dimerization activity
          E-box binding
          HMG box domain binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0