Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ANKRD36B SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ANKRD36B
ANKRD36
Gene Name:
ankyrin repeat domain 36B
ankyrin repeat domain 36
Gene Aliases:
KIAA1641
UNQ2430
Chromosome Location:
Chr.2: 97492663 - 97590245 on Build GRCh38
Chromosome Location:
Chr.2: 97113186 - 97264521 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.532921
Hs.541894
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
-
siRNA ID
43703
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ANKRD36B
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_025190.3
NP_079466.3
40
4063
XM_005263995.4
XP_005264052.1
40
4343
XM_006712661.1
XP_006712724.1
40
4343
XM_017004578.1
XP_016860067.1
40
4340
XM_017004579.1
XP_016860068.1
38
4241
XM_017004580.1
XP_016860069.1
38
4241
XM_017004581.1
XP_016860070.1
38
4241
XM_017004582.1
XP_016860071.1
38
4241
XM_017004583.1
XP_016860072.1
39
4205
XM_017004584.1
XP_016860073.1
34
4037
XM_017004585.1
XP_016860074.1
38
4098
XM_017004586.1
XP_016860075.1
35
3084
XM_017004587.1
XP_016860076.1
39
4272
XM_017004588.1
XP_016860077.1
38
4137
XM_017004589.1
XP_016860078.1
37
4030
XM_017004590.1
XP_016860079.1
36
3957
XM_017004591.1
XP_016860080.1
22
4061
XM_017004592.1
XP_016860081.1
41
4387
XM_017004593.1
XP_016860082.1
39
4193
XM_017004594.1
XP_016860083.1
38
4086
XM_017004595.1
XP_016860084.1
39
4142
GenBank mRNA
AF432208.1
-
2
433
AF432209.1
-
2
530
AK024934.1
-
2
175
AK056042.1
-
2
292
BC038460.1
-
2
249
BC125132.1
-
2
175
BC125133.1
-
2
175
DB105321.1
-
2
222
Gene Symbol: ANKRD36
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001164315.1
NP_001157787.1
72
5791
XM_006712514.3
XP_006712577.1
72
6023
XM_011511130.1
XP_011509432.1
72
6023
XM_017004009.1
XP_016859498.1
72
6023
XM_017004010.1
XP_016859499.1
72
6020
XM_017004011.1
XP_016859500.1
70
5921
XM_017004012.1
XP_016859501.1
70
5921
XM_017004013.1
XP_016859502.1
70
5921
XM_017004014.1
XP_016859503.1
70
5921
XM_017004015.1
XP_016859504.1
70
5921
XM_017004016.1
XP_016859505.1
70
5921
XM_017004017.1
XP_016859506.1
70
5921
XM_017004018.1
XP_016859507.1
70
5921
XM_017004019.1
XP_016859508.1
70
5921
XM_017004020.1
XP_016859509.1
70
5921
XM_017004021.1
XP_016859510.1
70
5921
XM_017004022.1
XP_016859511.1
70
5921
XM_017004023.1
XP_016859512.1
70
5921
XM_017004024.1
XP_016859513.1
71
5885
XM_017004025.1
XP_016859514.1
68
5819
XM_017004026.1
XP_016859515.1
68
5819
XM_017004027.1
XP_016859516.1
68
5819
XM_017004028.1
XP_016859517.1
68
5819
XM_017004029.1
XP_016859518.1
68
5819
XM_017004030.1
XP_016859519.1
68
5819
XM_017004031.1
XP_016859520.1
68
5819
XM_017004032.1
XP_016859521.1
68
5819
XM_017004033.1
XP_016859522.1
68
5819
XM_017004034.1
XP_016859523.1
68
5819
XM_017004035.1
XP_016859524.1
68
5819
XM_017004036.1
XP_016859525.1
68
5819
XM_017004037.1
XP_016859526.1
68
5819
XM_017004038.1
XP_016859527.1
68
5819
XM_017004039.1
XP_016859528.1
66
5717
XM_017004040.1
XP_016859529.1
66
5717
XM_017004041.1
XP_016859530.1
66
5717
XM_017004042.1
XP_016859531.1
66
5717
XM_017004043.1
XP_016859532.1
66
5717
XM_017004044.1
XP_016859533.1
64
5615
XM_017004045.1
XP_016859534.1
64
5615
XM_017004046.1
XP_016859535.1
70
5778
XM_017004047.1
XP_016859536.1
69
5710
XM_017004048.1
XP_016859537.1
68
5637
XM_017004049.1
XP_016859538.1
70
5812
XM_017004050.1
XP_016859539.1
55
4216
XM_017004051.1
XP_016859540.1
53
4430
GenBank mRNA
AB046861.1
-
14
2689
AF543495.1
-
4
1232
BC146835.1
-
14
2700
8860491
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Process(es)
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0