Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPFIBP1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PPFIBP1
Gene Name:
PPFIA binding protein 1
Gene Aliases:
L2, SGT2, hSGT2, hSgt2p
Chromosome Location:
Chr.12: 27524112 - 27695564 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.172445
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
44015
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PPFIBP1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001198915.1
NP_001185844.1
4
479
NM_001198916.1
NP_001185845.1
6
784
NM_003622.3
NP_003613.3
6
784
NM_177444.2
NP_803193.2
6
784
XM_005253505.1
XP_005253562.1
5
487
XM_005253507.1
XP_005253564.1
5
487
XM_005253508.1
XP_005253565.1
5
487
XM_005253509.1
XP_005253566.1
5
487
XM_006719159.3
XP_006719222.1
4
441
XM_017020056.1
XP_016875545.1
7
803
XM_017020057.1
XP_016875546.1
5
978
XM_017020058.1
XP_016875547.1
5
487
XM_017020059.1
XP_016875548.1
6
770
XM_017020060.1
XP_016875549.1
5
487
XM_017020061.1
XP_016875550.1
6
753
XM_017020062.1
XP_016875551.1
6
767
XM_017020063.1
XP_016875552.1
6
770
XM_017020064.1
XP_016875553.1
6
753
XM_017020065.1
XP_016875554.1
6
753
XM_017020066.1
XP_016875555.1
6
753
XM_017020067.1
XP_016875556.1
6
753
XM_017020068.1
XP_016875557.1
6
769
XM_017020069.1
XP_016875558.1
6
753
XM_017020070.1
XP_016875559.1
6
753
XM_017020071.1
XP_016875560.1
6
753
XM_017020072.1
XP_016875561.1
6
753
XM_017020073.1
XP_016875562.1
6
770
XM_017020074.1
XP_016875563.1
4
461
XM_017020075.1
XP_016875564.1
4
419
XM_017020077.1
XP_016875566.1
5
487
XM_017020078.1
XP_016875567.1
6
758
GenBank mRNA
AB033056.2
-
4
409
AB049149.1
-
6
676
AF034802.1
-
6
647
AJ276680.1
-
5
515
AK314350.1
-
6
672
BC022873.1
-
6
755
BC046159.1
-
6
601
BC050281.1
-
6
690
5276255
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cell adhesion
cell-cell adhesion
cadherin binding involved in cell-cell adhesion
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-9rjdb:80/100.66.79.224:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline