Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NRG1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NRG1
          Gene Name:
          neuregulin 1
          Gene Aliases:
          ARIA, GGF, GGF2, HGL, HRG, HRG1, HRGA, MST131, MSTP131, NDF, NRG1-IT2, SMDF
          Chromosome Location:
          Chr.8: 31639222 - 32771716 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.453951
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 45295

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NRG1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159995.2 NP_001153467.1 5 619
          NM_001159996.2 NP_001153468.1 2 348
          NM_001159999.2 NP_001153471.1 6 670
          NM_001160001.2 NP_001153473.1 4 568
          NM_001160002.1 NP_001153474.1 5 1026
          NM_001160004.2 NP_001153476.1 6 1077
          NM_001160005.1 NP_001153477.1 4 975
          NM_001160007.1 NP_001153479.1 4 975
          NM_001160008.1 NP_001153480.1 6 1077
          NM_001322197.1 NP_001309126.1 2 348
          NM_001322201.1 NP_001309130.1 5 619
          NM_001322202.1 NP_001309131.1 4 568
          NM_001322205.1 NP_001309134.1 2 1711
          NM_001322206.1 NP_001309135.1 2 1711
          NM_001322207.1 NP_001309136.1 2 1711
          NM_004495.3 NP_004486.2 6 1077
          NM_013956.4 NP_039250.2 6 1077
          NM_013957.4 NP_039251.2 6 1077
          NM_013958.3 NP_039252.2 6 1077
          NM_013959.3 NP_039253.1 2 1711
          NM_013960.4 NP_039254.1 6 1077
          NM_013962.2 NP_039256.2 4 1336
          NM_013964.4 NP_039258.1 6 1077
          XM_005273486.3 XP_005273543.1 2 1711
          XM_005273487.3 XP_005273544.1 2 1711
          XM_011544512.2 XP_011542814.1 6 860
          XM_017013365.1 XP_016868854.1 6 789
          XM_017013366.1 XP_016868855.1 6 789
          XM_017013367.1 XP_016868856.1 4 570
          XM_017013368.1 XP_016868857.1 4 907
          XM_017013369.1 XP_016868858.1 2 1679
          XM_017013370.1 XP_016868859.1 2 1674
          XM_017013371.1 XP_016868860.1 6 789
          XM_017013372.1 XP_016868861.1 6 789
          GenBank mRNA AB451331.1 - 6 560
          AB451475.1 - 6 560
          AF026146.1 - 6 1007
          AK097005.1 - 7 924
          AK223435.1 - 2 1218
          AK289927.1 - 2 1711
          AK290730.1 - 6 976
          AK293240.1 - 2 183
          AK293270.1 - 2 256
          AK298132.1 - 6 1077
          BC006492.2 - 6 1049
          BC007675.2 - 2 1368
          BC064587.1 - 2 1164
          BC073871.1 - 2 1332
          BC144446.1 - 6 625
          BC150609.1 - 6 625 9056979
          BT007389.1 - 2 725
          CN603652.1 - 6 588
          CN603654.1 - 4 486
          CN603661.1 - 2 348
          CR450288.1 - 2 725
          DC425692.1 - 2 268
          EF372273.1 - 4 404
          EF372274.1 - 4 404
          EF372275.1 - 5 455
          EF372276.1 - 5 455
          EF372277.1 - 4 404
          EF517296.1 - 6 506
          EF517297.1 - 5 455
          EU359055.1 - 4 455
          EU363508.1 - 5 506
          EU363509.1 - 4 455
          EU363510.1 - 6 557
          GQ983557.1 - 4 568
          GQ983558.1 - 4 395
          L12260.1 - 4 1364
          L12261.1 - 6 953
          L41827.1 - 2 1225
          M94165.1 - 6 692
          M94166.1 - 6 652
          M94167.1 - 6 1020
          M94168.1 - 6 1052
          S68256.1 - 6 632
          U02326.1 - 6 668
          U02327.1 - 4 196
          U02328.1 - 4 283
          U02329.1 - 4 207
          U02330.1 - 5 362

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001271122, NM_001271121, NM_031588, NM_001271119, NM_001271124, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_178591, AY227027, AK141037, BC151113, AY648975, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPK activity
          cell morphogenesis
          startle response
          cardiac conduction system development
          ventricular trabecula myocardium morphogenesis
          cell communication
          activation of transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          nervous system development
          synapse assembly
          peripheral nervous system development
          locomotory behavior
          regulation of blood pressure
          positive regulation of cell proliferation
          embryo development
          neural crest cell development
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          glucose transport
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          glial cell fate commitment
          chemorepulsion involved in interneuron migration from the subpallium to the cortex
          mammary gland development
          positive regulation of myelination
          activation of protein kinase B activity
          intracellular signal transduction
          ERBB signaling pathway
          ERBB2 signaling pathway
          wound healing
          negative regulation of protein catabolic process
          myelination
          regulation of protein homodimerization activity
          regulation of protein heterodimerization activity
          positive regulation of GTPase activity
          neurotransmitter receptor metabolic process
          positive regulation of axon extension
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of Ras protein signal transduction
          phosphatidylinositol phosphorylation
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          neuron fate commitment
          oligodendrocyte differentiation
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          negative regulation of secretion
          positive regulation of striated muscle cell differentiation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          cardiac muscle cell differentiation
          cardiac muscle cell myoblast differentiation
          endocardial cell differentiation
          positive regulation of dendritic spine development
          positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          positive regulation of protein localization to cell surface
          regulation of cell motility
          positive regulation of cardiac muscle cell differentiation
          negative regulation of neuron migration
          transcription cofactor activity
          protein tyrosine kinase activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          cytokine activity
          ErbB-2 class receptor binding
          integrin binding
          growth factor activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activator activity
          receptor tyrosine kinase binding
          ErbB-3 class receptor binding
          chemorepellent activity
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0