Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios empresariales
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other AURKB SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
AURKB
Gene Name:
aurora kinase B
Gene Aliases:
AIK2, AIM-1, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, PPP1R48, STK12, STK5, aurkb-sv1, aurkb-sv2
Chromosome Location:
Chr.17: 8204731 - 8210768 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.442658
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
494
Purification
In-Vivo Ready
Standard
HPLC
Size
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM51331
Price
6,301.00
Your Price
Online offer:
6301.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: AURKB
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001256834.2
NP_001243763.1
5
500
NM_001284526.1
NP_001271455.1
6
576
NM_001313950.1
NP_001300879.1
6
549
NM_001313951.1
NP_001300880.1
6
578
NM_001313952.1
NP_001300881.1
5
564
NM_001313953.1
NP_001300882.1
5
356
NM_001313954.1
NP_001300883.1
6
573
NM_004217.3
NP_004208.2
6
573
NR_132730.1
6
431
XM_011524070.2
XP_011522372.1
6
426
XM_011524072.2
XP_011522374.1
5
689
XM_017025307.1
XP_016880796.1
5
616
XM_017025308.1
XP_016880797.1
5
546
XM_017025309.1
XP_016880798.1
5
444
XM_017025310.1
XP_016880799.1
6
426
XM_017025311.1
XP_016880800.1
2
103
GenBank mRNA
AB011446.1
-
6
517
AB011450.1
-
6
508
AB519677.1
-
5
451
AB519678.1
-
5
355
AF008552.1
-
5
451
AK297976.1
-
5
455
AK314889.1
-
6
522
BC000442.2
-
6
512
2820719
BC009751.2
-
6
492
3677349
BC013300.2
-
6
532
BC080581.1
-
6
504
2819846
BE514591.1
-
5
498
BE797606.1
-
6
626
BM905813.1
-
5
525
BP225027.1
-
6
559
BT019534.1
-
5
451
BU181480.1
-
5
432
CN286704.1
-
6
391
CX781462.1
-
6
485
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of B cell apoptotic process
protein phosphorylation
spindle organization
sister chromatid cohesion
aging
cell proliferation
attachment of spindle microtubules to kinetochore
abscission
histone modification
protein sumoylation
anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
spindle checkpoint
negative regulation of protein binding
positive regulation of telomere maintenance via telomerase
negative regulation of cytokinesis
positive regulation of cytokinesis
protein localization to kinetochore
cellular response to UV
cleavage furrow formation
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
histone H3-S28 phosphorylation
protein autophosphorylation
mitotic spindle midzone assembly
positive regulation of telomerase activity
regulation of chromosome segregation
regulation of signal transduction by p53 class mediator
positive regulation of telomere capping
protein serine/threonine kinase activity
protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
protein binding
ATP binding
histone serine kinase activity
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0