Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BRAF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BRAF KIAA1549
          Gene Name:
          B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase
          KIAA1549
          Gene Aliases:
          B-RAF1, B-raf, BRAF1, NS7, RAFB1
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140719331 - 140924764 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 138831377 - 138981626 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.550061
          Hs.605380
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 506

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BRAF
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004333.4 NP_004324.2 18 2393
          GenBank mRNA BC038966.1 - 8 1040
          BC101757.1 - 18 2354 8069263
          M95712.2 - 18 2393
          Gene Symbol: KIAA1549
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AM989477.1 - 2539

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPKK activity
          myeloid progenitor cell differentiation
          protein phosphorylation
          visual learning
          organ morphogenesis
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of fibroblast migration
          glucose transport
          thyroid gland development
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          somatic stem cell population maintenance
          cellular response to drug
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of apoptotic process
          CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          positive T cell selection
          response to peptide hormone
          negative regulation of neuron apoptotic process
          thymus development
          positive regulation of axon regeneration
          positive regulation of axonogenesis
          protein heterooligomerization
          positive regulation of stress fiber assembly
          response to cAMP
          long-term synaptic potentiation
          head morphogenesis
          face development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to calcium ion
          establishment of protein localization to membrane
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          negative regulation of synaptic vesicle exocytosis
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          MAP kinase kinase kinase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          ATP binding
          small GTPase binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-5kvz8:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0