Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other JAK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          JAK2
          Gene Name:
          Janus kinase 2
          Gene Aliases:
          JTK10, THCYT3
          Chromosome Location:
          Chr.9: 4985086 - 5128183 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.656213
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 607
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price 6,301.00
          Your Price
          Online offer:
          6301.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: JAK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001322194.1 NP_001309123.1 3 723
          NM_001322195.1 NP_001309124.1 2 241
          NM_001322196.1 NP_001309125.1 2 554
          NM_001322198.1 NP_001309127.1 3 637
          NM_001322199.1 NP_001309128.1 3 579
          NM_004972.3 NP_004963.1 3 622
          GenBank mRNA AF001362.1 - 1 128
          AF005216.1 - 3 622
          AF058925.1 - 3 605
          AK292525.1 - 2 241
          AY973034.1 - 2 199
          BC039695.1 - 2 226 5556026

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00234567_m1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPKK activity
          adaptive immune response
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          movement of cell or subcellular component
          signal transduction
          enzyme linked receptor protein signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          JAK-STAT cascade
          tyrosine phosphorylation of STAT protein
          STAT protein import into nucleus
          mesoderm development
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          positive regulation of cell-substrate adhesion
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          negative regulation of cell-cell adhesion
          actin filament polymerization
          cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          positive regulation of cell migration
          axon regeneration
          mineralocorticoid receptor signaling pathway
          positive regulation of insulin secretion
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          positive regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of protein import into nucleus, translocation
          response to hydroperoxide
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          response to tumor necrosis factor
          histone H3-Y41 phosphorylation
          intracellular signal transduction
          interleukin-12-mediated signaling pathway
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of cell proliferation
          tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          activation of JAK2 kinase activity
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          innate immune response
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of cell differentiation
          negative regulation of heart contraction
          response to antibiotic
          protein autophosphorylation
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          regulation of inflammatory response
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of cell activation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          interferon-gamma-mediated signaling pathway
          regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          growth hormone receptor signaling pathway
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          positive regulation of growth hormone receptor signaling pathway
          mammary gland epithelium development
          response to interleukin-12
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          receptor binding
          growth hormone receptor binding
          interleukin-12 receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          protein kinase binding
          heme binding
          type 1 angiotensin receptor binding
          acetylcholine receptor binding
          histone kinase activity (H3-Y41 specific)
          SH2 domain binding
          histone binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          insulin receptor substrate binding
          metal ion binding
          peptide hormone receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0