Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other JAK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          JAK2
          Gene Name:
          Janus kinase 2
          Gene Aliases:
          JTK10, THCYT3
          Chromosome Location:
          Chr.9: 4985086 - 5128183 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.656213
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 608

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM51331
          제품 정가 6,301.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          6301.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: JAK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001322194.1 NP_001309123.1 3 756
          NM_001322195.1 NP_001309124.1 2 274
          NM_001322196.1 NP_001309125.1 2 587
          NM_001322198.1 NP_001309127.1 3 670
          NM_001322199.1 NP_001309128.1 3 612
          NM_004972.3 NP_004963.1 3 655
          GenBank mRNA AF001362.1 - 1 161
          AF005216.1 - 3 655
          AF058925.1 - 3 638
          AK292525.1 - 2 274
          AY973034.1 - 2 232
          BC039695.1 - 2 259 5556026

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPKK activity
          adaptive immune response
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          movement of cell or subcellular component
          signal transduction
          enzyme linked receptor protein signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          JAK-STAT cascade
          tyrosine phosphorylation of STAT protein
          STAT protein import into nucleus
          mesoderm development
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          positive regulation of cell-substrate adhesion
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          negative regulation of cell-cell adhesion
          actin filament polymerization
          cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          positive regulation of cell migration
          axon regeneration
          mineralocorticoid receptor signaling pathway
          positive regulation of insulin secretion
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          positive regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of protein import into nucleus, translocation
          response to hydroperoxide
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          response to tumor necrosis factor
          histone H3-Y41 phosphorylation
          intracellular signal transduction
          interleukin-12-mediated signaling pathway
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of cell proliferation
          tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          activation of JAK2 kinase activity
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          innate immune response
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of cell differentiation
          negative regulation of heart contraction
          response to antibiotic
          protein autophosphorylation
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          regulation of inflammatory response
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of cell activation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          interferon-gamma-mediated signaling pathway
          regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          growth hormone receptor signaling pathway
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          positive regulation of growth hormone receptor signaling pathway
          mammary gland epithelium development
          response to interleukin-12
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          receptor binding
          growth hormone receptor binding
          interleukin-12 receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          protein kinase binding
          heme binding
          type 1 angiotensin receptor binding
          acetylcholine receptor binding
          histone kinase activity (H3-Y41 specific)
          SH2 domain binding
          histone binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          insulin receptor substrate binding
          metal ion binding
          peptide hormone receptor binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0