Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EBPL SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ebpl Tcf7l2
          Gene Name:
          emopamil binding protein-like
          transcription factor 7 like 2, T cell specific, HMG box
          Gene Aliases:
          5730442K12Rik, EBRP
          TCF4B, TCF4E, Tcf-4, Tcf4, mTcf-4B, mTcf-4E
          Chromosome Location:
          Chr.14: 61339763 - 61360445 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.19: 55741810 - 55933661 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.22758
          Mm.139815
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 64859

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ebpl
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_026598.3 NP_080874.2 4 1170
          GenBank mRNA AK044618.1 - 2 1659
          Gene Symbol: Tcf7l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001142918.1 NP_001136390.1 15 2748
          NM_001142919.1 NP_001136391.1 14 2697
          NM_001142920.1 NP_001136392.1 12 2622
          NM_001142921.1 NP_001136393.1 12 2614
          NM_001142922.1 NP_001136394.1 14 2723
          NM_001142923.1 NP_001136395.1 12 2599
          NM_001142924.1 NP_001136396.1 12 2050
          NM_009333.3 NP_033359.2 13 2650
          GenBank mRNA AK018098.1 - 1 483
          AK035059.1 - 12 2450
          AK038720.1 - 14 2143
          AK048536.1 - 12 1863
          AK052583.1 - 8 1362
          BC011397.1 - 12 2578
          BC052022.1 - 13 2229 5702449

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          isomerase DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          sterol metabolic process
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          blood vessel development
          cellular glucose homeostasis
          glycogen metabolic process
          glucose metabolic process
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell cycle arrest
          cell proliferation
          cellular response to starvation
          response to glucose
          post-embryonic development
          positive regulation of triglyceride biosynthetic process
          positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
          oligodendrocyte development
          Wnt signaling pathway
          neural tube development
          pituitary gland development
          bone mineralization
          negative regulation of BMP signaling pathway
          embryonic genitalia morphogenesis
          regulation of myelination
          positive regulation of insulin secretion
          positive regulation of protein binding
          secretory granule localization
          regulation of hormone metabolic process
          somatic stem cell population maintenance
          multicellular organism growth
          catenin import into nucleus
          regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          glucose homeostasis
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          maintenance of DNA repeat elements
          skin development
          canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          fat cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of gluconeogenesis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of organ growth
          positive regulation of protein export from nucleus
          positive regulation of lipid biosynthetic process
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic hindgut morphogenesis
          myoblast fate commitment
          regulation of skeletal muscle tissue development
          regulation of smooth muscle cell proliferation
          generation of neurons
          regulation of oligodendrocyte differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          canonical Wnt signaling pathway
          face morphogenesis
          regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          insulin metabolic process
          negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          molecular_function
          cholestenol delta-isomerase activity
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          nuclear hormone receptor binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          gamma-catenin binding
          armadillo repeat domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0