Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DNMT3B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnmt3b
          Gene Name:
          DNA methyltransferase 3B
          Gene Aliases:
          MmuIIIB
          Chromosome Location:
          Chr.2: 153649165 - 153687730 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.491804
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 66639

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Dnmt3b
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003960.4 NP_001003960.2 4, 5 655
          NM_001003961.4 NP_001003961.2 4, 5 655
          NM_001003963.4 NP_001003963.2 4, 5 655
          NM_001122997.2 NP_001116469.1 3, 4 540
          NM_001271744.1 NP_001258673.1 3, 4 540
          NM_001271745.1 NP_001258674.1 3, 4 540
          NM_001271746.1 NP_001258675.1 3, 4 540
          NM_001271747.1 NP_001258676.1 3, 4 540
          NM_010068.5 NP_034198.3 4, 5 655
          GenBank mRNA AF068626.2 - 4, 5 510
          AF068627.2 - 4, 5 510
          AF068628.2 - 4, 5 510
          AF151969.1 - 4, 5 653
          AF151970.1 - 4, 5 653
          AF151971.1 - 4, 5 653
          AF151972.1 - 4, 5 653
          AF151973.1 - 3, 4 538
          AF151974.1 - 3, 4 538
          AF151975.1 - 3, 4 538
          AF151976.1 - 3, 4 538
          AY078427.1 - 4, 5 510
          BC105677.1 - 3, 4 372 40048574
          BC105922.1 - 3, 4 372 40048584

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          DNA methylation
          methylation-dependent chromatin silencing
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          DNA methylation on cytosine within a CG sequence
          positive regulation of gene expression
          protein complex localization
          methylation
          positive regulation of neuron differentiation
          negative regulation of gene expression, epigenetic
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          S-adenosylhomocysteine metabolic process
          S-adenosylmethioninamine metabolic process
          positive regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          inactivation of X chromosome by DNA methylation
          cellular response to amino acid stimulus
          C-5 methylation of cytosine
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription corepressor activity
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          protein binding
          methyltransferase activity
          transferase activity
          histone deacetylase binding
          unmethylated CpG binding
          metal ion binding
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity, acting on CpG substrates

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mkfsp:80/100.66.78.65:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0