Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other GNAS SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
GNAS
Gene Name:
GNAS complex locus
Gene Aliases:
AHO, C20orf45, GNAS1, GPSA, GSA, GSP, NESP, POH, SCG6, SgVI
Chromosome Location:
Chr.20: 58839681 - 58911196 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.125898
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
6768
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: GNAS
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000516.5
NP_000507.1
4
696
NM_001077488.3
NP_001070956.1
5
699
NM_001077489.3
NP_001070957.1
3
651
NM_001077490.2
NP_001070958.1
4
2486
NM_001309840.1
NP_001296769.1
4
362
NM_001309861.1
NP_001296790.1
4
407
NM_016592.3
NP_057676.1
5
1305
NM_080425.3
NP_536350.2
4
2486
NM_080426.3
NP_536351.1
4
654
XM_017027812.1
XP_016883301.1
5
2756
XM_017027813.1
XP_016883302.1
4
2711
XM_017027814.1
XP_016883303.1
3
2708
XM_017027815.1
XP_016883304.1
3
179
XM_017027816.1
XP_016883305.1
5
984
XM_017027817.1
XP_016883306.1
3
266
XM_017027818.1
XP_016883307.1
3
189
XM_017027819.1
XP_016883308.1
3
230
XM_017027820.1
XP_016883309.1
3
170
XM_017027821.1
XP_016883310.1
4
1339
XM_017027822.1
XP_016883311.1
3
1294
GenBank mRNA
AF105253.1
-
5
1283
AF493897.1
-
4
272
AF493898.1
-
4
230
AK026564.1
-
5
466
AK054862.1
-
2
1560
AK093534.1
-
3
506
AK122771.1
-
2
679
AK225818.1
-
4
395
AK315860.1
-
4
194
AK315874.1
-
4
375
AL537118.3
-
4
391
BC002722.2
-
5
390
BC008855.2
-
6
417
BC022875.1
-
3
118
BC066923.1
-
3
230
BC089157.1
-
4
546
BC104928.1
-
4
318
BC108315.1
-
3
492
BT009905.1
-
4
272
BU857975.1
-
4
544
CN295544.1
-
3
315
CN403086.1
-
4
320
KU178095.1
-
4
272
KU178096.1
-
4
230
M14631.1
-
5
242
M77026.1
-
3
149
X04408.1
-
4
340
X04409.1
-
4
242
X07036.1
-
4
284
X56009.1
-
4
348
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
heterotrimeric G-protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
tissue homeostasis
endochondral ossification
energy reserve metabolic process
DNA methylation
adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
adenylate cyclase-activating dopamine receptor signaling pathway
sensory perception of chemical stimulus
embryonic hindlimb morphogenesis
multicellular organism growth
post-embryonic body morphogenesis
response to drug
positive regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of osteoclast differentiation
developmental growth
embryonic cranial skeleton morphogenesis
cognition
cartilage development
bone development
hair follicle placode formation
platelet aggregation
genetic imprinting
regulation of parathyroid hormone secretion
GTPase activity
signal transducer activity
insulin-like growth factor receptor binding
protein binding
GTP binding
G-protein beta/gamma-subunit complex binding
beta-2 adrenergic receptor binding
D1 dopamine receptor binding
mu-type opioid receptor binding
ionotropic glutamate receptor binding
metal ion binding
corticotropin-releasing hormone receptor 1 binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-pqldv:80/100.66.72.197:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0