Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NOS2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Nos2
          Gene Name:
          nitric oxide synthase 2, inducible
          Gene Aliases:
          NOS-II, Nos-2, Nos2a, i-NOS, iNOS
          Chromosome Location:
          Chr.11: 78920859 - 78960232 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.2893
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 68354

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Nos2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_010927.3 NP_035057.1 4, 5 482
          GenBank mRNA AF065919.1 - 4, 5 479
          AF065920.1 - 4, 5 479
          AF065921.2 - 4, 5 479
          AF065922.2 - 3, 4 352
          AF065923.2 - 3, 4 352
          AY090567.1 - 3, 4 302
          BC062378.1 - 4, 5 491 4978648
          M84373.1 - 4, 5 483
          M87039.1 - 4, 5 554
          M92649.1 - 4, 5 490
          U43428.1 - 4, 5 370

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ovulation from ovarian follicle
          response to hypoxia
          arginine catabolic process
          superoxide metabolic process
          nitric oxide biosynthetic process
          inflammatory response
          nitric oxide mediated signal transduction
          negative regulation of gene expression
          peptidyl-cysteine S-nitrosylation
          positive regulation of guanylate cyclase activity
          response to lipopolysaccharide
          cellular response to drug
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of protein catabolic process
          defense response to bacterium
          negative regulation of blood pressure
          regulation of protein kinase activity
          positive regulation of vasodilation
          regulation of insulin secretion
          positive regulation of killing of cells of other organism
          oxidation-reduction process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interferon-gamma
          actin binding
          NADPH-hemoprotein reductase activity
          nitric-oxide synthase activity
          receptor binding
          iron ion binding
          protein binding
          calmodulin binding
          beta-catenin binding
          cAMP-dependent protein kinase regulator activity
          FMN binding
          oxidoreductase activity
          protein kinase binding
          heme binding
          tetrahydrobiopterin binding
          arginine binding
          protein homodimerization activity
          cadherin binding
          metal ion binding
          flavin adenine dinucleotide binding
          nitric-oxide synthase binding
          Hsp90 protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0