Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SLC9A3R1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc9a3r1
          Gene Name:
          solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3 regulator 1
          Gene Aliases:
          EBP-50, NHE-RF, NHERF-1, NHERF1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 115163312 - 115181183 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.27842
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 70901

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Slc9a3r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_012030.2 NP_036160.1 6 1893
          GenBank mRNA AK040371.1 - 757
          AK085210.1 - 6 1898
          AK153558.1 - 6 1893
          AK168894.1 - 6 1894
          BC085141.1 - 6 1878 6413140

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: FQ213792, FQ228926.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          renal sodium ion transport
          adenylate cyclase-activating dopamine receptor signaling pathway
          sensory perception of sound
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of sodium ion transport
          negative regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          Wnt signaling pathway
          cAMP-mediated signaling
          microvillus assembly
          actin cytoskeleton organization
          negative regulation of cell migration
          cellular phosphate ion homeostasis
          negative regulation of sodium:proton antiporter activity
          bile acid secretion
          cellular protein localization
          glutathione transport
          regulation of excretion
          regulation of protein kinase activity
          negative regulation of protein kinase B signaling
          auditory receptor cell stereocilium organization
          phospholipase C-activating dopamine receptor signaling pathway
          renal absorption
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          renal phosphate ion absorption
          negative regulation of cell motility
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          receptor binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          chloride channel regulator activity
          phosphatase binding
          protein domain specific binding
          PDZ domain binding
          beta-2 adrenergic receptor binding
          protein complex binding
          protein complex scaffold
          protein self-association
          dopamine receptor binding
          growth factor receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0