Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDGFRA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PDGFRA
          Gene Name:
          platelet derived growth factor receptor alpha
          Gene Aliases:
          CD140A, GAS9, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
          Chromosome Location:
          Chr.4: 54229097 - 54298245 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.74615
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 758

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PDGFRA
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_006206.4 NP_006197.1 3 450
          XM_005265743.1 XP_005265800.1 3 234
          XM_006714039.3 XP_006714102.1 4 495
          XM_006714041.3 XP_006714104.1 4 498
          XM_011534385.2 XP_011532687.1 3 488
          XM_017008280.1 XP_016863769.1 3 665
          XM_017008281.1 XP_016863770.1 3 731
          XM_017008282.1 XP_016863771.1 3 379
          GenBank mRNA AK308353.1 - 3 280
          AK316578.1 - 3 252
          BC015186.1 - 3 267
          BC063414.1 - 3 234 5205969
          DA678599.1 - 3 450
          M21574.1 - 3 258
          M22734.1 - 247

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          luteinization
          cell activation
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of platelet activation
          positive regulation of phospholipase C activity
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          viral process
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of cell migration
          cellular response to reactive oxygen species
          platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway
          wound healing
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          positive regulation of DNA replication
          protein autophosphorylation
          phosphatidylinositol phosphorylation
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of fibroblast proliferation
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          embryonic skeletal system morphogenesis
          regulation of chemotaxis
          cardiac myofibril assembly
          cell chemotaxis
          retina vasculature development in camera-type eye
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          platelet aggregation
          metanephric glomerular capillary formation
          regulation of actin cytoskeleton reorganization
          regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          protein kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          platelet-derived growth factor alpha-receptor activity
          vascular endothelial growth factor-activated receptor activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          platelet-derived growth factor receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          vascular endothelial growth factor binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
          platelet-derived growth factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0