Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACNAT2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Acnat2 Acnat1
          Gene Name:
          acyl-coenzyme A amino acid N-acyltransferase 2
          acyl-coenzyme A amino acid N-acyltransferase 1
          Gene Aliases:
          C730036D15Rik
          AI132189
          Chromosome Location:
          Chr.4: 49375341 - 49408151 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.4: 49443532 - 49481312 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.35071
          Mm.30101
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 89385

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Acnat2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_145368.2 NP_663343.2 3 396
          GenBank mRNA AK050308.1 - 3 396
          AK050357.1 - 4 393
          BC010829.1 - 1 294 4220620
          EU564338.1 - 1 269
          Gene Symbol: Acnat1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001164565.1 NP_001158037.1 1 269
          GenBank mRNA DQ469311.1 - 1 269

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          fatty acid metabolic process
          acyl-CoA metabolic process
          biological_process
          molecular_function
          dihydrolipoamide branched chain acyltransferase activity
          sterol O-acyltransferase activity
          N-acetyltransferase activity
          O-acyltransferase activity
          palmitoleoyl [acyl-carrier-protein]-dependent acyltransferase activity
          carnitine O-acyltransferase activity
          acetyltransferase activity
          C-acyltransferase activity
          palmitoyltransferase activity
          N-acyltransferase activity
          acylglycerol O-acyltransferase activity
          serine O-acyltransferase activity
          O-acetyltransferase activity
          O-octanoyltransferase activity
          octanoyltransferase activity
          O-palmitoyltransferase activity
          S-acyltransferase activity
          S-acetyltransferase activity
          S-malonyltransferase activity
          malonyltransferase activity
          C-palmitoyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring acyl groups
          succinyltransferase activity
          N-succinyltransferase activity
          O-succinyltransferase activity
          S-succinyltransferase activity
          sinapoyltransferase activity
          O-sinapoyltransferase activity
          thiolester hydrolase activity
          peptidyl-lysine N6-myristoyltransferase activity
          peptidyl-lysine N6-palmitoyltransferase activity
          benzoyl acetate-CoA thiolase activity
          3-hydroxybutyryl-CoA thiolase activity
          3-ketopimelyl-CoA thiolase activity
          N-palmitoyltransferase activity
          myristoyltransferase activity
          acyl-CoA N-acyltransferase activity
          protein-cysteine S-myristoyltransferase activity
          protein-cysteine S-acyltransferase activity
          dihydrolipoamide S-acyltransferase activity
          glucosaminyl-phosphotidylinositol O-acyltransferase activity
          ergosterol O-acyltransferase activity
          lanosterol O-acyltransferase activity
          naphthyl-2-oxomethyl-succinyl-CoA succinyl transferase activity
          2,4,4-trimethyl-3-oxopentanoyl-CoA 2-C-propanoyl transferase activity
          2-methylhexanoyl-CoA C-acetyltransferase activity
          butyryl-CoA 2-C-propionyltransferase activity
          2,6-dimethyl-5-methylene-3-oxo-heptanoyl-CoA C-acetyltransferase activity
          L-2-aminoadipate N-acetyltransferase activity
          UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] glucosamine N-acyltransferase activity
          keto acid formate lyase activity
          Ras palmitoyltransferase activity
          azetidine-2-carboxylic acid acetyltransferase activity
          peptidyl-lysine N-acetyltransferase activity, acting on acetyl phosphate as donor
          acetyl-CoA:L-lysine N6-acetyltransferase

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0