Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other GALNT5 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Galnt5
Gene Name:
UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 5
Gene Aliases:
4832424J23
Chromosome Location:
Chr.2: 57997264 - 58041027 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.484118
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
95183
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Galnt5
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_172855.3
NP_766443.2
10
3154
GenBank mRNA
AK029323.1
-
3426
BC116331.1
-
10
3153
BC116332.1
-
10
3154
40096906
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031796, AF049344.
Panther Classification:
Molecular Function -
glycosyltransferase
Gene Ontology Categories:
Process(es)
alpha-1,6-mannosyltransferase activity
alpha-1,2-mannosyltransferase activity
mannosyltransferase activity
alpha-1,3-mannosyltransferase activity
alpha-1,3-galactosyltransferase activity
UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity
glycolipid mannosyltransferase activity
oligosaccharyl transferase activity
dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity
polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase activity
acetylglucosaminyltransferase activity
acetylgalactosaminyltransferase activity
galactosyltransferase activity
fucosyltransferase activity
O antigen polymerase activity
lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity
transferase activity
transferase activity, transferring glycosyl groups
cellulose synthase activity
9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity
1-phenanthrol glycosyltransferase activity
9-phenanthrol glycosyltransferase activity
1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity
phenanthrol glycosyltransferase activity
beta-1,4-mannosyltransferase activity
carbohydrate binding
alpha-1,2-galactosyltransferase activity
dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity
dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
inositol phosphoceramide synthase activity
glucosyltransferase activity
metal ion binding
alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity
indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity
salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity
salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity
benzoic acid glucosyltransferase activity
chondroitin hydrolase activity
dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity
cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-9rjdb:80/100.66.79.224:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline