Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NLGN3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Nlgn3
Gene Name:
neuroligin 3
Gene Aliases:
A230085M13Rik, HNL3, NL3
Chromosome Location:
Chr.X: 101299179 - 101321350 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.121508
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
95259
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Nlgn3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_172932.4
NP_766520.2
3
799
GenBank mRNA
AK039018.1
-
3
769
BC069040.1
-
3
1178
BC150773.1
-
2
620
9087684
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_018977, NM_181303, BX641059, GQ489207, AF217412, and others.
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_134336, XM_006257054, XM_008773251, U41663.
Panther Classification:
Molecular Function -
cell adhesion molecule
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
receptor-mediated endocytosis
cell adhesion
neuron cell-cell adhesion
synapse assembly
learning
visual learning
adult behavior
social behavior
axon extension
oligodendrocyte differentiation
modulation of synaptic transmission
synapse organization
positive regulation of synapse assembly
regulation of synaptic transmission, glutamatergic
positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
rhythmic synaptic transmission
excitatory postsynaptic potential
inhibitory postsynaptic potential
positive regulation of dendritic spine development
regulation of dendritic spine morphogenesis
vocalization behavior
postsynaptic membrane assembly
presynaptic membrane assembly
positive regulation of inhibitory postsynaptic potential
regulation of long-term synaptic potentiation
positive regulation of protein localization to synapse
regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
regulation of terminal button organization
positive regulation of excitatory postsynaptic potential
positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
receptor activity
neurexin family protein binding
cell adhesion molecule binding
carboxylic ester hydrolase activity
scaffold protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-phn9w:80/100.66.77.68:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0