Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AKT1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AKT1
          Gene Name:
          AKT serine/threonine kinase 1
          Gene Aliases:
          AKT, CWS6, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC, RAC-ALPHA
          Chromosome Location:
          Chr.14: 104769349 - 104795743 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.525622
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS100345
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AKT1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001014431.1 NP_001014431.1 12 1558
          NM_001014432.1 NP_001014432.1 13 1642
          NM_005163.2 NP_005154.2 12 1772
          XM_005267401.1 XP_005267458.1 12 1707
          XM_017021075.1 XP_016876564.1 13 1885
          XM_017021076.1 XP_016876565.1 13 1791
          XM_017021077.1 XP_016876566.1 12 1707
          XM_017021078.1 XP_016876567.1 13 1418
          GenBank mRNA AB451242.1 - 11 1218
          AB451367.1 - 11 1218
          AK122894.1 - 12 2699
          AK131465.1 - 2 132
          AK299310.1 - 10 1162
          AK314256.1 - 12 1371
          BC000479.2 - 12 1493 2964603
          BC001737.1 - 3 381
          BC084538.1 - 13 1636 6645486
          BX647722.1 - 3 5665
          BX648205.1 - 11 2176
          KU177898.1 - 11 1218
          KU177899.1 - 5 425
          M63167.1 - 12 1416

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          osteoblast differentiation
          maternal placenta development
          positive regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          glycogen biosynthetic process
          regulation of glycogen biosynthetic process
          glucose metabolic process
          translation
          regulation of translation
          cellular protein modification process
          protein phosphorylation
          negative regulation of protein kinase activity
          nitric oxide biosynthetic process
          activation-induced cell death of T cells
          inflammatory response
          cellular response to DNA damage stimulus
          response to oxidative stress
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          germ cell development
          aging
          cell proliferation
          insulin receptor signaling pathway
          apoptotic mitochondrial changes
          response to heat
          negative regulation of autophagy
          negative regulation of gene expression
          negative regulation of plasma membrane long-chain fatty acid transport
          positive regulation of fibroblast migration
          positive regulation of sodium ion transport
          positive regulation of glucose metabolic process
          negative regulation of endopeptidase activity
          regulation of neuron projection development
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          glucose transport
          phosphorylation
          protein ubiquitination
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          spinal cord development
          cell projection organization
          cell differentiation
          protein catabolic process
          platelet activation
          hyaluronan metabolic process
          positive regulation of cell growth
          regulation of cell migration
          endocrine pancreas development
          T cell costimulation
          regulation of myelination
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G1/S transition of mitotic cell cycle
          lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          negative regulation of fatty acid beta-oxidation
          positive regulation of endodeoxyribonuclease activity
          response to food
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          peripheral nervous system myelin maintenance
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          cellular response to insulin stimulus
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          response to fluid shear stress
          intracellular signal transduction
          cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus
          ERBB2 signaling pathway
          glucose homeostasis
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          regulation of mRNA stability
          protein kinase B signaling
          positive regulation of blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of glycogen biosynthetic process
          positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of cell size
          negative regulation of proteolysis
          positive regulation of vasoconstriction
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of glucose import
          negative regulation of JNK cascade
          protein autophosphorylation
          positive regulation of lipid biosynthetic process
          insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          striated muscle cell differentiation
          response to growth hormone
          mammary gland epithelial cell differentiation
          glycogen cell differentiation involved in embryonic placenta development
          labyrinthine layer blood vessel development
          response to UV-A
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          cellular response to prostaglandin E stimulus
          cellular response to organic cyclic compound
          cellular response to hypoxia
          establishment of protein localization to mitochondrion
          maintenance of protein location in mitochondrion
          positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus
          execution phase of apoptosis
          chemical synaptic transmission, postsynaptic
          negative regulation of protein kinase activity by protein phosphorylation
          positive regulation of protein localization to nucleus
          negative regulation of neuron death
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          regulation of cell cycle checkpoint
          negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          response to insulin-like growth factor stimulus
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          protein kinase C binding
          protein binding
          ATP binding
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          kinase activity
          enzyme binding
          nitric-oxide synthase regulator activity
          GTPase activating protein binding
          identical protein binding
          phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate binding
          protein phosphatase 2A binding
          14-3-3 protein binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-7tj7t:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0