Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CD28 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CD28
          Gene Name:
          CD28 molecule
          Gene Aliases:
          Tp44
          Chromosome Location:
          Chr.2: 203706475 - 203739756 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.443123
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS101547
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CD28
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_006139.3 NP_006130.1 2 512
          XM_011512194.2 XP_011510496.1 2 347
          GenBank mRNA AJ517504.1 - 2 332
          AK292986.1 - 2 294
          AK303421.1 - 2 349
          AK313313.1 - 2 436
          BC093698.1 - 2 330 7939543
          BC112085.1 - 2 330 8327553
          J02988.1 - 2 389

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus
          humoral immune response
          cell surface receptor signaling pathway
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          T cell costimulation
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          cytokine biosynthetic process
          positive regulation of T cell proliferation
          negative thymic T cell selection
          regulatory T cell differentiation
          positive regulation of viral genome replication
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          regulation of regulatory T cell differentiation
          positive regulation of translation
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          phosphatidylinositol phosphorylation
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of isotype switching to IgG isotypes
          regulation of defense response to virus by virus
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of protein kinase B signaling
          apoptotic signaling pathway
          protease binding
          SH3/SH2 adaptor activity
          protein binding
          coreceptor activity
          protein kinase binding
          identical protein binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0