Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LPAR1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          LPAR1
          Gene Name:
          lysophosphatidic acid receptor 1
          Gene Aliases:
          EDG2, GPR26, Gpcr26, LPA1, Mrec1.3, VZG1, edg-2, rec.1.3, vzg-1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 110873252 - 111039259 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.126667
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS103058
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: LPAR1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001401.3 NP_001392.2 2 366
          NM_057159.2 NP_476500.1 3 444
          XM_005251781.3 XP_005251838.1 3 589
          XM_005251782.3 XP_005251839.1 3 683
          XM_017014383.1 XP_016869872.1 3 483
          XM_017014384.1 XP_016869873.1 4 857
          XM_017014385.1 XP_016869874.1 5 450
          XM_017014386.1 XP_016869875.1 5 750
          XM_017014387.1 XP_016869876.1 5 486
          XM_017014388.1 XP_016869877.1 5 669
          XM_017014389.1 XP_016869878.1 4 412
          XM_017014390.1 XP_016869879.1 5 447
          XM_017014391.1 XP_016869880.1 5 471
          XM_017014392.1 XP_016869881.1 4 714
          XM_017014393.1 XP_016869882.1 5 510
          XM_017014394.1 XP_016869883.1 4 639
          XM_017014395.1 XP_016869884.1 4 467
          XM_017014396.1 XP_016869885.1 3 409
          XM_017014397.1 XP_016869886.1 4 340
          XM_017014398.1 XP_016869887.1 4 583
          XM_017014399.1 XP_016869888.1 4 338
          XM_017014400.1 XP_016869889.1 5 699
          XM_017014401.1 XP_016869890.1 4 370
          XM_017014402.1 XP_016869891.1 4 427
          XM_017014403.1 XP_016869892.1 5 425
          XM_017014404.1 XP_016869893.1 3 623
          XM_017014405.1 XP_016869894.1 5 612
          XM_017014406.1 XP_016869895.1 4 346
          XM_017014407.1 XP_016869896.1 4 402
          GenBank mRNA AK022808.1 - 2 366
          AK290287.1 - 4 719
          AY322546.1 - 1 18
          BC030615.2 - 3 273 4815446
          BC036034.1 - 3 403 5272431
          BC073167.1 - 3 285 6193969
          BI461641.1 - 3 412
          U78192.1 - 2 140
          U80811.1 - 1 44
          Y09479.1 - 2 140

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          activation of phospholipase C activity
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          regulation of cell shape
          negative regulation of neuron projection development
          oligodendrocyte development
          cerebellum development
          optic nerve development
          corpus callosum development
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          bleb assembly
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          myelination
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of stress fiber assembly
          cell chemotaxis
          positive regulation of dendritic spine development
          cellular response to oxygen levels
          positive regulation of smooth muscle cell chemotaxis
          cellular response to 1-oleoyl-sn-glycerol 3-phosphate
          G-protein alpha-subunit binding
          G-protein coupled receptor activity
          protein binding
          PDZ domain binding
          lysophosphatidic acid binding
          lysophosphatidic acid receptor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-5rpk4:80/100.66.77.5:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0