Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other EXT1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
EXT1
Gene Name:
exostosin glycosyltransferase 1
Gene Aliases:
EXT, LGCR, LGS, TRPS2, TTV
Chromosome Location:
Chr.8: 117797496 - 118111819 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.492618
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS103436
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: EXT1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000127.2
NP_000118.2
1
1622
GenBank mRNA
AK313129.1
-
1
1370
BC001174.1
-
1
1015
3502232
S79639.1
-
1
1500
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001130540, BC105839.
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_010162, U78539, X96639, AK132327, BC004741.
Panther Classification:
Molecular Function -
glycosyltransferase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
skeletal system development
ossification
glycosaminoglycan biosynthetic process
protein glycosylation
signal transduction
gastrulation
axon guidance
endoderm development
mesoderm development
heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process, polysaccharide chain biosynthetic process
olfactory bulb development
cellular polysaccharide biosynthetic process
embryonic skeletal joint development
acetylglucosaminyltransferase activity
glucuronosyltransferase activity
transferase activity, transferring glycosyl groups
heparan sulfate N-acetylglucosaminyltransferase activity
protein homodimerization activity
metal ion binding
protein heterodimerization activity
glucuronosyl-N-acetylglucosaminyl-proteoglycan 4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase activity
N-acetylglucosaminyl-proteoglycan 4-beta-glucuronosyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline