Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ABLIM1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ABLIM1
Gene Name:
actin binding LIM protein 1
Gene Aliases:
ABLIM, LIMAB1, LIMATIN, abLIM-1
Chromosome Location:
Chr.10: 114431110 - 114821643 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.438236
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS106063
Size
20 nmol
20 nmol
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
1299001
제품 정가
Contact Us
Your Price
온라인 행사가:
3062.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ABLIM1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001003407.1
NP_001003407.1
15, 16
1867
NM_001003408.1
NP_001003408.1
16, 17
1951
NM_001322882.1
NP_001309811.1
16, 17
1957
NM_001322883.1
NP_001309812.1
14, 15
1762
NM_001322884.1
NP_001309813.1
14, 15
1567
NM_001322885.1
NP_001309814.1
14, 15
1561
NM_001322886.1
NP_001309815.1
14, 15
1525
NM_001322887.1
NP_001309816.1
13, 14
1621
NM_001322888.1
NP_001309817.1
10, 11
1097
NM_001322889.1
NP_001309818.1
10, 11
1082
NM_001322890.1
NP_001309819.1
9, 10
1019
NM_001322891.1
NP_001309820.1
9, 10
1040
NM_001322892.1
NP_001309821.1
9, 10
1013
NM_001322893.1
NP_001309822.1
9, 10
1034
NM_001322894.1
NP_001309823.1
9, 10
998
NM_001322895.1
NP_001309824.1
9, 10
977
NM_001322896.1
NP_001309825.1
8, 9
935
NM_001322897.1
NP_001309826.1
8, 9
899
NM_001322898.1
NP_001309827.1
8, 9
872
NM_001322899.1
NP_001309828.1
8, 9
893
NM_001322900.1
NP_001309829.1
7, 8
794
NM_002313.5
NP_002304.3
15, 16
1844
NM_006720.3
NP_006711.3
10, 11
1097
XM_005269824.2
XP_005269881.1
14, 15
2462
XM_005269826.1
XP_005269883.1
12, 13
1333
XM_005269827.4
XP_005269884.1
11, 12
1963
XM_006717837.1
XP_006717900.1
17, 18
2425
XM_006717846.3
XP_006717909.1
12, 13
2068
XM_006717847.1
XP_006717910.1
11, 12
1162
XM_011539801.1
XP_011538103.1
17, 18
1829
XM_011539802.1
XP_011538104.1
17, 18
1742
XM_011539803.1
XP_011538105.1
17, 18
1721
XM_011539805.1
XP_011538107.1
17, 18
2082
XM_017016242.1
XP_016871731.1
19, 20
1925
XM_017016243.1
XP_016871732.1
18, 19
1811
XM_017016244.1
XP_016871733.1
18, 19
1805
XM_017016245.1
XP_016871734.1
17, 18
1915
XM_017016246.1
XP_016871735.1
17, 18
1706
XM_017016247.1
XP_016871736.1
14, 15
1480
XM_017016248.1
XP_016871737.1
14, 15
1480
XM_017016249.1
XP_016871738.1
17, 18
1664
XM_017016250.1
XP_016871739.1
16, 17
1831
XM_017016251.1
XP_016871740.1
16, 17
1622
XM_017016252.1
XP_016871741.1
16, 17
1616
XM_017016253.1
XP_016871742.1
16, 17
1580
XM_017016254.1
XP_016871743.1
16, 17
1559
XM_017016255.1
XP_016871744.1
15, 16
1711
XM_017016256.1
XP_016871745.1
14, 15
2504
XM_017016258.1
XP_016871747.1
10, 11
1843
XM_017016259.1
XP_016871748.1
10, 11
1042
GenBank mRNA
AF005654.1
-
15, 16
1865
AK058007.1
-
5, 6
486
AK093471.1
-
15, 16
1366
AK098277.1
-
10, 11
1102
AK122891.1
-
16, 17
2307
AK297344.1
-
14, 15
1800
AK298709.1
-
8, 9
776
BC002448.2
-
8, 9
839
3347450
CR749819.1
-
9, 10
1009
D31883.2
-
15, 16
1669
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
actin or actin-binding cytoskeletal protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cytoskeleton organization
visual perception
organ morphogenesis
lamellipodium assembly
cilium assembly
actin binding
protein binding
zinc ion binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0