Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PAX2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PAX2
          Gene Name:
          paired box 2
          Gene Aliases:
          FSGS7, PAPRS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 100732940 - 100829941 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.155644
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS107607
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PAX2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000278.4 NP_000269.3 7 1383
          NM_001304569.1 NP_001291498.1 8 926
          NM_003987.4 NP_003978.3 8 1452
          NM_003988.4 NP_003979.2 7 1383
          NM_003989.4 NP_003980.3 7 1383
          NM_003990.4 NP_003981.3 8 1452
          XM_017016281.1 XP_016871770.1 10 3863
          XM_017016282.1 XP_016871771.1 10 3863
          XM_017016283.1 XP_016871772.1 10 3863
          XM_017016284.1 XP_016871773.1 9 3764
          XM_017016285.1 XP_016871774.1 9 3764
          XM_017016286.1 XP_016871775.1 8 3695
          XM_017016287.1 XP_016871776.1 8 3695
          XM_017016288.1 XP_016871777.1 8 3692
          GenBank mRNA AY153483.1 - 6 1661
          AY153484.1 - 2 107
          BJ989901.1 - 2 211
          L25597.1 - 7 1376
          M89470.1 - 7 1376

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          urogenital system development
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          cell fate determination
          mesonephros development
          neural tube closure
          optic cup morphogenesis involved in camera-type eye development
          mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
          retinal pigment epithelium development
          transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          axonogenesis
          mesodermal cell fate specification
          aging
          visual perception
          glial cell differentiation
          optic nerve development
          optic nerve morphogenesis
          optic nerve structural organization
          vestibulocochlear nerve formation
          response to nutrient levels
          regulation of metanephros size
          ureter maturation
          pronephric field specification
          inner ear morphogenesis
          camera-type eye development
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of programmed cell death
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          protein kinase B signaling
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of cytolysis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          pronephros development
          brain morphogenesis
          stem cell differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          oxidation-reduction process
          mesenchymal to epithelial transition
          optic chiasma development
          cellular response to hydrogen peroxide
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          metanephric mesenchyme development
          positive regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
          metanephric mesenchymal cell differentiation
          nephric duct formation
          ureter development
          metanephric collecting duct development
          metanephric epithelium development
          metanephric distal convoluted tubule development
          metanephric nephron tubule formation
          positive regulation of metanephric glomerulus development
          negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process involved in metanephric nephron morphogenesis
          regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation
          reactive oxygen species metabolic process
          cochlea development
          cochlea morphogenesis
          positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process involved in metanephros development
          negative regulation of apoptotic process involved in metanephric collecting duct development
          negative regulation of apoptotic process involved in metanephric nephron tubule development
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of metanephric DCT cell differentiation
          positive regulation of optic nerve formation
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          superoxide-generating NADPH oxidase activity
          transcription regulatory region DNA binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-4hhk6:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0