Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SEPT4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SEPT4
          Gene Name:
          septin 4
          Gene Aliases:
          ARTS, BRADEION, CE5B3, H5, MART, PNUTL2, SEP4, hCDCREL-2, hucep-7
          Chromosome Location:
          Chr.17: 58520250 - 58540818 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.287518
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS108200
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SEPT4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001198713.1 NP_001185642.1 8 1044
          NM_001256782.1 NP_001243711.1 9 1141
          NM_001256822.1 NP_001243751.1 8 1113
          NM_004574.4 NP_004565.1 8 1244
          NM_080415.3 NP_536340.1 7 1128
          NM_080416.3 NP_536341.1 8 1015
          NR_037155.2 7 1612
          NR_104196.1 8 1244
          NR_104197.1 7 1138
          XM_006721949.2 XP_006722012.1 9 1073
          XM_006721950.3 XP_006722013.1 8 765
          XM_006721951.2 XP_006722014.1 7 2899
          XM_006721952.2 XP_006722015.1 7 718
          XM_006721954.2 XP_006722017.1 8 758
          XM_006721955.2 XP_006722018.1 8 2941
          XM_011524911.1 XP_011523213.1 7 672
          XM_011524912.1 XP_011523214.1 8 1430
          GenBank mRNA AB002110.1 - 7 1415
          AB008753.1 - 8 1079
          AF035811.1 - 8 1080
          AF073312.1 - 8 1075
          AF176379.1 - 7 1094
          AK091065.1 - 6 1099
          AK094579.1 - 7 2136
          AK294094.1 - 8 1047
          AK301914.1 - 9 1141
          AK302146.1 - 8 1044
          AK308957.1 - 5 890
          AK315045.1 - 8 1091
          AK315396.1 - 8 969
          BC018055.1 - 7 1055
          BC018056.1 - 8 958 4811662
          CR457111.1 - 8 951
          D89278.1 - 8 951
          U88829.1 - 8 1076
          U88870.1 - 8 961

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          cell cycle
          brain development
          sperm mitochondrion organization
          positive regulation of protein ubiquitination
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          sperm capacitation
          cell division
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          GTPase activity
          structural molecule activity
          protein binding
          GTP binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0