Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SOX9 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SOX9
          Gene Name:
          SRY-box 9
          Gene Aliases:
          CMD1, CMPD1, SRA1, SRXX2, SRXY10
          Chromosome Location:
          Chr.17: 72121020 - 72126420 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.647409
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS110099
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price 459.00
          Your Price
          Online offer:
          459.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SOX9
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000346.3 NP_000337.1 1 561
          GenBank mRNA AK295455.1 - 1 558
          BC007951.2 - 1 418 4299305
          BC056420.1 - 1 571 6200521
          BT006875.1 - 1 189
          Z46629.1 - 1 548

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          skeletal system development
          cartilage condensation
          ossification
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          cell fate specification
          epithelial to mesenchymal transition
          tissue homeostasis
          positive regulation of protein phosphorylation
          hair follicle development
          positive regulation of mesenchymal cell proliferation
          negative regulation of immune system process
          heart valve development
          heart valve morphogenesis
          heart valve formation
          endocardial cushion morphogenesis
          chondrocyte differentiation involved in endochondral bone morphogenesis
          chondrocyte hypertrophy
          nucleosome assembly
          chromatin remodeling
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein complex assembly
          cytoskeleton organization
          signal transduction
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          Notch signaling pathway
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          regulation of cell cycle process
          positive regulation of epithelial cell migration
          neural crest cell development
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          single organismal cell-cell adhesion
          male germ-line sex determination
          cAMP-mediated signaling
          regulation of cell adhesion
          extracellular matrix organization
          negative regulation of ossification
          negative regulation of bone mineralization
          prostate gland development
          negative regulation of epithelial cell differentiation
          positive regulation of epithelial cell differentiation
          mammary gland development
          notochord development
          otic vesicle formation
          endocrine pancreas development
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          lacrimal gland development
          protein localization to nucleus
          somatic stem cell population maintenance
          intrahepatic bile duct development
          regulation of cell proliferation
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          protein kinase B signaling
          negative regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of photoreceptor cell differentiation
          oligodendrocyte differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          cartilage development
          Sertoli cell differentiation
          Sertoli cell development
          astrocyte fate commitment
          retina development in camera-type eye
          limb bud formation
          retinal rod cell differentiation
          epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          lung epithelial cell differentiation
          epithelial cell proliferation involved in prostatic bud elongation
          bronchus cartilage development
          trachea cartilage development
          intestinal epithelial structure maintenance
          regulation of cell proliferation involved in tissue homeostasis
          positive regulation of cartilage development
          regulation of branching involved in lung morphogenesis
          morphogenesis of a branching epithelium
          lung smooth muscle development
          negative regulation of biomineral tissue development
          ERK1 and ERK2 cascade
          Harderian gland development
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          cellular response to heparin
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          renal vesicle induction
          ureter urothelium development
          ureter smooth muscle cell differentiation
          ureter morphogenesis
          metanephric nephron tubule formation
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          cochlea morphogenesis
          positive regulation of kidney development
          positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          positive regulation of extracellular matrix assembly
          positive regulation of male gonad development
          positive regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis
          positive regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          enhancer sequence-specific DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein kinase activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          protein kinase A catalytic subunit binding
          enhancer binding
          bHLH transcription factor binding
          protein heterodimerization activity
          pre-mRNA intronic binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0