Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TLR4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TLR4
          Gene Name:
          toll like receptor 4
          Gene Aliases:
          ARMD10, CD284, TLR-4, TOLL
          Chromosome Location:
          Chr.9: 117704175 - 117717491 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.174312
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS110819
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가 Contact Us
          Your Price
          온라인 행사가:
          3062.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TLR4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003266.3 NP_003257.1 4 2488
          NM_138554.4 NP_612564.1 3 2368
          NM_138557.2 NP_612567.1 2 2201
          GenBank mRNA AB445638.1 - 3 2070
          AK226155.1 - 4 2243
          AK290053.1 - 4 2471
          AK293068.1 - 3 2199
          AK303730.1 - 2 2032
          BC025294.1 - 2 1987
          BC117422.1 - 3 2090 40125973
          BC143841.1 - 4 2210
          U69193.1 - 1 71
          U88880.1 - 4 2234
          U93091.1 - 3 2173

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          toll-like receptor signaling pathway
          B cell proliferation involved in immune response
          nitric oxide production involved in inflammatory response
          regulation of dendritic cell cytokine production
          MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway
          MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway
          inflammatory response
          immune response
          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          I-kappaB phosphorylation
          positive regulation of platelet activation
          positive regulation of gene expression
          astrocyte development
          detection of fungus
          positive regulation of B cell proliferation
          lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          response to lipopolysaccharide
          detection of lipopolysaccharide
          interferon-gamma production
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of interleukin-17 production
          negative regulation of interleukin-23 production
          negative regulation of interleukin-6 production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of chemokine production
          positive regulation of interferon-alpha production
          positive regulation of interferon-beta production
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-1 production
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of interleukin-8 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          negative regulation of MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway
          toll-like receptor 4 signaling pathway
          TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway
          T-helper 1 type immune response
          macrophage activation
          positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
          positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process
          defense response to bacterium
          positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process
          innate immune response
          positive regulation of MHC class II biosynthetic process
          positive regulation of interferon-beta biosynthetic process
          positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          negative regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          interleukin-1 beta secretion
          regulation of cytokine secretion
          positive regulation of inflammatory response
          defense response to Gram-negative bacterium
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          intestinal epithelial structure maintenance
          positive regulation of macrophage cytokine production
          necroptotic process
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway
          positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to lipoteichoic acid
          cellular response to mechanical stimulus
          apoptotic signaling pathway
          positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly
          lipopolysaccharide binding
          lipopolysaccharide receptor activity
          receptor activity
          transmembrane signaling receptor activity
          protein binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0