Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TNFRSF1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TNFRSF1A
          Gene Name:
          TNF receptor superfamily member 1A
          Gene Aliases:
          CD120a, FPF, MS5, TBP1, TNF-R, TNF-R-I, TNF-R55, TNFAR, TNFR1, TNFR1-d2, TNFR55, TNFR60, p55, p55-R, p60
          Chromosome Location:
          Chr.12: 6328757 - 6342117 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.279594
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS110866
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TNFRSF1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001065.3 NP_001056.1 9, 10 1351
          GenBank mRNA A21522.1 - 9, 10 1202
          AK056611.1 - 9, 10 1250
          AK130807.1 - 2, 3 1061
          AK291088.1 - 9, 10 1277
          AK298729.1 - 8, 9 1084
          AK304517.1 - 8, 9 1045
          AK308061.1 - 9, 10 1131
          AK315509.1 - 9, 10 1348
          BC010140.2 - 9, 10 1279 4131360
          JN172914.1 - 8, 9 1175
          M33294.1 - 9, 10 1229
          M58286.1 - 9, 10 1234
          M60275.1 - 9, 10 1202
          M63121.1 - 9, 10 1254

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          prostaglandin metabolic process
          inflammatory response
          immune response
          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          viral process
          cytokine-mediated signaling pathway
          response to lipopolysaccharide
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          defense response to bacterium
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of inflammatory response
          positive regulation of inflammatory response
          cellular response to mechanical stimulus
          death-inducing signaling complex assembly
          establishment of protein localization to plasma membrane
          regulation of establishment of endothelial barrier
          positive regulation of ceramide biosynthetic process
          tumor necrosis factor-activated receptor activity
          protein binding
          tumor necrosis factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0