Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SORBS2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SORBS2
Gene Name:
sorbin and SH3 domain containing 2
Gene Aliases:
ARGBP2, PRO0618
Chromosome Location:
Chr.4: 185585444 - 185956716 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.481342
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS112346
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SORBS2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001145670.1
NP_001139142.1
10
1462
NM_001145671.2
NP_001139143.1
10
1035
NM_001145672.1
NP_001139144.1
9
832
NM_001145673.1
NP_001139145.1
10
1559
NM_001145674.1
NP_001139146.1
3
481
NM_001145675.1
NP_001139147.1
4
526
NM_001270771.1
NP_001257700.1
12
1516
NM_003603.6
NP_003594.3
10
1349
NM_021069.4
NP_066547.1
9
1296
XM_005263307.1
XP_005263364.1
12
2153
XM_005263308.1
XP_005263365.1
11
1511
XM_005263310.1
XP_005263367.1
11
1442
XM_005263311.1
XP_005263368.1
11
1511
XM_005263312.1
XP_005263369.1
10
1349
XM_005263313.1
XP_005263370.1
10
1466
XM_006714388.1
XP_006714451.1
11
1442
XM_006714390.1
XP_006714453.1
10
1418
XM_017008738.1
XP_016864227.1
13
2627
XM_017008739.1
XP_016864228.1
14
2930
XM_017008740.1
XP_016864229.1
13
2623
XM_017008741.1
XP_016864230.1
13
2627
XM_017008742.1
XP_016864231.1
12
2577
XM_017008743.1
XP_016864232.1
13
2558
XM_017008744.1
XP_016864233.1
13
2837
XM_017008745.1
XP_016864234.1
12
2777
XM_017008746.1
XP_016864235.1
13
2627
XM_017008747.1
XP_016864236.1
13
2768
XM_017008748.1
XP_016864237.1
13
2627
XM_017008749.1
XP_016864238.1
13
2189
XM_017008750.1
XP_016864239.1
13
2627
XM_017008751.1
XP_016864240.1
13
2627
XM_017008752.1
XP_016864241.1
13
2627
XM_017008753.1
XP_016864242.1
13
2627
XM_017008754.1
XP_016864243.1
12
2582
XM_017008755.1
XP_016864244.1
10
1592
XM_017008756.1
XP_016864245.1
9
1295
XM_017008757.1
XP_016864246.1
3
481
XM_017008758.1
XP_016864247.1
10
1461
XM_017008759.1
XP_016864248.1
10
2188
XM_017008760.1
XP_016864249.1
10
1418
XM_017008761.1
XP_016864250.1
13
2627
XM_017008762.1
XP_016864251.1
11
1511
XM_017008763.1
XP_016864252.1
10
1461
XM_017008764.1
XP_016864253.1
11
1442
XM_017008765.1
XP_016864254.1
12
1745
XM_017008766.1
XP_016864255.1
10
1418
XM_017008767.1
XP_016864256.1
11
1721
XM_017008768.1
XP_016864257.1
10
1639
XM_017008769.1
XP_016864258.1
10
1397
XM_017008770.1
XP_016864259.1
9
1373
XM_017008771.1
XP_016864260.1
9
1299
XM_017008772.1
XP_016864261.1
10
1349
XM_017008773.1
XP_016864262.1
11
1652
XM_017008774.1
XP_016864263.1
4
926
XM_017008775.1
XP_016864264.1
12
2582
GenBank mRNA
AB018320.1
-
9
948
AF049884.1
-
10
1313
AF049885.1
-
9
678
AK056628.1
-
12
1134
AK056758.1
-
3
481
AK225327.1
-
10
1428
AK225812.1
-
10
1559
AK293400.1
-
9
832
AK295742.1
-
10
867
AK296461.1
-
3
258
AK304653.1
-
4
262
BC011883.1
-
10
1002
3677070
DA836871.1
-
3
481
DC421607.1
-
4
525
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
actin filament organization
cell adhesion
biological_process
cell migration
cell growth involved in cardiac muscle cell development
structural constituent of cytoskeleton
protein binding
cytoskeletal adaptor activity
structural constituent of muscle
poly(A) RNA binding
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wfblv:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0