Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SLC4A7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SLC4A7
          Gene Name:
          solute carrier family 4 member 7
          Gene Aliases:
          NBC2, NBC3, NBCN1, SBC2, SLC4A6
          Chromosome Location:
          Chr.3: 27372721 - 27484420 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.250072
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS114146
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SLC4A7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001258379.1 NP_001245308.1 20 3070
          NM_001258380.1 NP_001245309.1 20 2832
          NM_001321103.1 NP_001308032.1 21 3454
          NM_001321104.1 NP_001308033.1 21 3415
          NM_001321105.1 NP_001308034.1 21 3415
          NM_001321106.1 NP_001308035.1 21 3403
          NM_001321107.1 NP_001308036.1 20 3070
          NM_001321108.1 NP_001308037.1 20 3082
          NM_003615.4 NP_003606.3 21 3204
          NR_135541.1 20 3228
          NR_135542.1 19 2895
          NR_135543.1 19 2895
          NR_135544.1 20 3228
          XM_005265598.4 XP_005265655.1 20 3336
          XM_005265600.4 XP_005265657.1 20 3298
          XM_006713421.2 XP_006713484.1 21 3442
          XM_011534256.2 XP_011532558.1 21 3715
          XM_011534258.1 XP_011532560.1 21 3418
          XM_011534261.2 XP_011532563.1 21 3680
          XM_011534263.2 XP_011532565.1 20 3007
          XM_011534265.1 XP_011532567.1 20 3046
          XM_017007526.1 XP_016863015.1 22 3339
          XM_017007527.1 XP_016863016.1 20 3031
          XM_017007528.1 XP_016863017.1 14 1955
          XM_017007529.1 XP_016863018.1 14 1937
          GenBank mRNA AB012130.1 - 17 2518
          AF047033.1 - 21 3204
          AF053755.1 - 17 2510
          AF089726.1 - 20 2832
          CR627428.1 - 13 1786
          EU499349.1 - 20 2997
          EU934246.1 - 21 3330
          EU934247.1 - 21 3342
          EU934248.1 - 21 3381
          EU934249.1 - 20 2997
          EU934250.1 - 21 3342
          FJ178574.1 - 20 3155
          FJ178575.1 - 19 2822
          FJ178576.1 - 19 2822
          GU354307.1 - 20 3155
          GU354308.1 - 20 3009
          GU354309.1 - 19 2834
          GU354310.1 - 19 2834

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inorganic anion transport
          bicarbonate transport
          sodium ion transmembrane transport
          regulation of intracellular pH
          auditory receptor cell development
          anion transmembrane transport
          inorganic anion exchanger activity
          anion transmembrane transporter activity
          sodium:bicarbonate symporter activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-7wptj:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0