Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPARGC1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPARGC1A
          Gene Name:
          PPARG coactivator 1 alpha
          Gene Aliases:
          LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1alpha, PGC-1v, PGC1, PGC1A, PPARGC1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 23792021 - 24472975 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.527078
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS116798
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPARGC1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_013261.3 NP_037393.1 10 2055
          XM_005248131.4 XP_005248188.1 10 2798
          XM_005248132.1 XP_005248189.1 10 1977
          XM_005248134.4 XP_005248191.1 10 2044
          XM_011513765.2 XP_011512067.1 11 2547
          XM_011513766.1 XP_011512068.1 11 2129
          XM_011513767.2 XP_011512069.1 11 4267
          XM_011513768.1 XP_011512070.1 10 2028
          XM_011513769.2 XP_011512071.1 10 2044
          XM_011513770.2 XP_011512072.1 9 2265
          XM_011513771.1 XP_011512073.1 9 1874
          XM_017007664.1 XP_016863153.1 12 2504
          GenBank mRNA AB061325.1 - 10 2041
          AF106698.1 - 10 2055
          AF159714.1 - 10 1964
          AF186379.1 - 10 1974
          HQ695733.1 - 9 2265
          JQ772116.1 - 11 2343
          JQ772117.1 - 11 2446
          JQ772118.1 - 12 2542
          JQ772119.1 - 12 2547
          JQ772120.1 - 12 2629

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          mitophagy
          temperature homeostasis
          cellular glucose homeostasis
          negative regulation of protein phosphorylation
          response to dietary excess
          response to ischemia
          galactose metabolic process
          gluconeogenesis
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          mRNA processing
          protein complex assembly
          mitochondrion organization
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter by pheromones
          aging
          digestion
          circadian rhythm
          androgen metabolic process
          RNA splicing
          response to cold
          positive regulation of mitochondrion organization
          skeletal muscle atrophy
          response to muscle activity
          response to electrical stimulus involved in regulation of muscle adaptation
          negative regulation of smooth muscle cell migration
          fatty acid oxidation
          cerebellum development
          respiratory electron transport chain
          androgen receptor signaling pathway
          forebrain development
          circadian regulation of gene expression
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of histone acetylation
          cellular response to potassium ion
          response to statin
          response to drug
          response to starvation
          regulation of circadian rhythm
          response to leucine
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cellular respiration
          positive regulation of gluconeogenesis
          negative regulation of glycolytic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of fatty acid oxidation
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          protein stabilization
          brown fat cell differentiation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          flavone metabolic process
          adipose tissue development
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to nitrite
          cellular response to caffeine
          cellular response to fructose stimulus
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to interleukin-6
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
          cellular response to estradiol stimulus
          cellular response to hypoxia
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          response to epinephrine
          response to norepinephrine
          negative regulation of mitochondrial fission
          cellular response to thyroid hormone stimulus
          negative regulation of neuron death
          response to metformin
          positive regulation of cellular respiration
          positive regulation of mitochondrial DNA metabolic process
          positive regulation of muscle tissue development
          positive regulation of glomerular visceral epithelial cell apoptotic process
          cellular response to ionomycin
          cellular response to resveratrol
          response to methionine
          adaptive thermogenesis
          positive regulation of progesterone biosynthetic process
          negative regulation of receptor activity
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          positive regulation of energy homeostasis
          positive regulation of ATP biosynthetic process
          nucleotide binding
          RNA polymerase II transcription cofactor activity
          DNA binding
          transcription coactivator activity
          RNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          ligand-dependent nuclear receptor binding
          estrogen receptor binding
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          chromatin DNA binding
          ubiquitin protein ligase binding
          peroxisome proliferator activated receptor binding
          alpha-tubulin binding
          sequence-specific DNA binding
          androgen receptor binding
          promoter-specific chromatin binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0