Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KDM1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KDM1A
          Gene Name:
          lysine demethylase 1A
          Gene Aliases:
          AOF2, BHC110, CPRF, KDM1, LSD1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 23019443 - 23083691 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.591518
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS118053
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KDM1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001009999.2 NP_001009999.1 6 997
          NM_015013.3 NP_055828.2 5 937
          XM_005245786.2 XP_005245843.1 6 1002
          XM_006710472.3 XP_006710535.1 5 942
          XM_006710473.2 XP_006710536.1 6 1002
          XM_006710474.3 XP_006710537.1 6 1002
          XM_017000716.1 XP_016856205.1 6 1002
          XM_017000717.1 XP_016856206.1 5 942
          XM_017000718.1 XP_016856207.1 4 408
          XM_017000719.1 XP_016856208.1 5 552
          XM_017000720.1 XP_016856209.1 4 522
          GenBank mRNA AB011173.1 - 5 890
          AK290328.1 - 5 463
          AL833812.1 - 1 59
          BC016639.1 - 3 176
          BC040194.2 - 6 952 4815528
          BC048134.1 - 5 858 5298150

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: AK129170.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          in utero embryonic development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein demethylation
          blood coagulation
          cell proliferation
          regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          regulation of primitive erythrocyte differentiation
          histone deacetylation
          pituitary gland development
          granulocyte differentiation
          negative regulation of protein binding
          histone H3-K9 demethylation
          positive regulation of histone ubiquitination
          cellular response to UV
          histone H3-K4 demethylation
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of megakaryocyte differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of hormone biosynthetic process
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          muscle cell development
          oxidation-reduction process
          cellular response to gamma radiation
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          regulation of cellular protein localization
          positive regulation of neural precursor cell proliferation
          positive regulation of stem cell proliferation
          RNA polymerase II transcription factor binding
          p53 binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          histone deacetylase activity
          protein binding
          transcription factor binding
          oxidoreductase activity
          enzyme binding
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          demethylase activity
          histone demethylase activity
          histone demethylase activity (H3-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-K9 specific)
          histone demethylase activity (H3-dimethyl-K4 specific)
          telomeric DNA binding
          MRF binding
          transcription regulatory region DNA binding
          flavin adenine dinucleotide binding
          androgen receptor binding
          telomeric repeat-containing RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0