Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TRIM2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TRIM2
Gene Name:
tripartite motif containing 2
Gene Aliases:
CMT2R, RNF86
Chromosome Location:
Chr.4: 153152281 - 153339322 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.435711
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS118585
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
459.00
Your Price
Online offer:
459.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TRIM2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001130067.1
NP_001123539.1
6
1572
NM_015271.4
NP_056086.2
6
1569
XM_006714157.1
XP_006714220.1
6
1569
XM_006714158.1
XP_006714221.1
6
1534
XM_006714159.3
XP_006714222.1
6
2380
XM_006714160.1
XP_006714223.1
7
2334
XM_006714161.1
XP_006714224.1
7
2331
XM_006714162.1
XP_006714225.1
7
2051
XM_006714165.3
XP_006714228.1
4
1762
XM_011531794.1
XP_011530096.1
6
1648
XM_011531795.1
XP_011530097.1
7
2054
XM_011531796.2
XP_011530098.1
6
1584
XM_011531798.2
XP_011530100.1
6
1689
XM_017007943.1
XP_016863432.1
6
1534
XM_017007944.1
XP_016863433.1
7
2334
XM_017007945.1
XP_016863434.1
7
2331
XM_017007946.1
XP_016863435.1
6
2377
XM_017007947.1
XP_016863436.1
6
1648
XM_017007948.1
XP_016863437.1
6
1602
XM_017007949.1
XP_016863438.1
7
2051
XM_017007950.1
XP_016863439.1
7
2054
XM_017007951.1
XP_016863440.1
6
1748
XM_017007952.1
XP_016863441.1
6
1756
XM_017007953.1
XP_016863442.1
4
1100
XM_017007954.1
XP_016863443.1
7
1626
XM_017007955.1
XP_016863444.1
7
1619
GenBank mRNA
AB011089.1
-
6
1517
AF220018.1
-
6
1517
AK308731.1
-
6
1537
BC005016.1
-
1
89
BC011052.1
-
6
1572
4156234
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
ubiquitin-protein ligase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein ubiquitination
regulation of neuron apoptotic process
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-zl7kt:80/100.66.73.1:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0