Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AGO1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AGO1
          Gene Name:
          argonaute 1, RISC catalytic component
          Gene Aliases:
          EIF2C, EIF2C1, GERP95, Q99, hAgo1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 35869808 - 35929610 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.22867
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS120127
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AGO1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001317122.1 NP_001304051.1 15 2203
          NM_001317123.1 NP_001304052.1 15 2047
          NM_012199.4 NP_036331.1 15 2203
          XM_011541236.2 XP_011539538.1 15 2173
          XM_017001016.1 XP_016856505.1 15 2173
          XM_017001017.1 XP_016856506.1 15 2164
          XM_017001018.1 XP_016856507.1 12 1648
          XM_017001019.1 XP_016856508.1 15 2261
          GenBank mRNA AF093097.1 - 15 2189
          AK001622.1 - 15 2047
          AK002003.1 - 1 25
          AK314148.1 - 15 2164
          BC063275.1 - 15 2183 30344513
          CR936823.1 - 5 666

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation initiation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nuclear-transcribed mRNA catabolic process
          transcription, DNA-templated
          Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
          RNA secondary structure unwinding
          miRNA metabolic process
          gene silencing by RNA
          pre-miRNA processing
          posttranscriptional gene silencing by RNA
          production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA
          miRNA mediated inhibition of translation
          mRNA cleavage involved in gene silencing by miRNA
          miRNA loading onto RISC involved in gene silencing by miRNA
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          mRNA cleavage involved in gene silencing by siRNA
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core binding
          core promoter binding
          RNA binding
          double-stranded RNA binding
          single-stranded RNA binding
          endoribonuclease activity
          protein binding
          miRNA binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0